Merck
主页产品材料科学电子材料无机和金属纳米材料
无机和金属纳米材料
在抽象背景下漂浮的球形金纳米粒子的电脑图示
纳米材料指的是尺寸 ≤100 nm的颗粒。它们的表面积-体积比高,因此能够大量附着在表面上。我们的无机和金属纳米材料可用于各种应用,包括从传感器和太阳能电池到生物医学应用。它们具有各种尺寸和形状供选择,例如纳米棒、纳米球、海胆状纳米材料和制剂/分散体,包括纳米粉末、膏和悬浮液。此外,我们还可针对先进应用提供功能化纳米粒子和纳米粒子试剂盒。您可在研究中充分发挥这些功能强大的材料的潜能。
无机纳米粒子
有机材料相比,无机纳米粒子没有毒性,并且具有生物相容性、亲水性和高稳定性。我们提供一系列可推动您研究进展的无机纳米粒子,包括硅胶、荧光和纳米金刚石纳米粒子。
  • 我们的硅胶产品有多种型号,可以满足您的各种研究需求。无论是超稳定的荧光、介孔、无孔还是功能化表面,我们都能提供一系列尺寸供您选择。  
  • 我们还提供荧光纳米粒子,如偶联聚合物纳米粒子,这种粒子由生物相容性表面活性剂包裹的半导体发光聚合物(LEP)芯组成。凭借更高的稳定性,此类粒子已成为细胞多模式MRI成像的理想选择。
金属纳米粒子
金属纳米粒子以各种化学官能团制备或修饰 (例如, ) ,可广泛用于a传感、电池、诊断和治疗学领域的各种应用。
金和氧化铁试剂盒
我们的金纳米粒子、海胆状金纳米材料和氧化铁纳米粒子均具有 独特的光学和生物相容性质,无需采取合成步骤。我们还提供以马来酰亚胺和N-羟基丁二酰亚胺(NHS)进行功能化修饰的试剂盒,可用于一步式偶联寡核苷酸、 抗体蛋白质和肽。我们的金纳米粒子可靶定细胞适用于成像、 光热治疗 和药物递送应用, 以检测 生物标志物, 以及用于免疫检测(包括 横向流动检测)。我们的氧化铁纳米粒子是细胞和生物分子 分离基因递送药物释放、 磁共振成像和超高温应用的理想选择。