Merck
OLED和PLED材料
本图所示为用于有机发光二极管(OLED)的发光材料。一个佩戴手套的人握住一个发光的绿色试剂瓶,旁边的反射面上是其它颜色鲜艳的发光试剂瓶。试剂瓶发出各种颜色,包括淡蓝、黄绿、深紫和鲜红色。光线微妙地勾勒出人的脸部和防护眼镜,每个试剂瓶有一个金属盖。表面上可以看出发光试剂瓶的倒影。
有机发光二极管(OLED)是一种由电荷传输层和发射有机层组成的高性能光电子设备。施加电压时,OLED的双载体注入系统向两个电极之间的电致发光材料提供电子和空穴,从而根据设备中使用的有机材料不同而产生具有特定颜色和设备性能的特征电致发光光。
OLED包括小分子发光二极管和聚合物发光二极管(PLED)两个主要类别。其中,典型的双异质结构小分子OLED由夹在电极之间的三个有机层组成。靠近阴极和阳极的有机层分别为电子传输层(ETL)和空穴传输层(HTL)。发射层通常含有在合适的主体材料(通常为HTL或ETL材料)中分散的发光染料(EML)或掺杂剂。PLED结构相对简单,其单一溶液加工层结合了发光聚合物(LEP)层和主体、发射器和电荷传输功能。
我们提供一系列先进的高纯度OLED材料,包括小分子光发射器和掺杂剂、发光聚合物、磷光和荧光主体材料、无机和有机电子传输(空穴阻挡)材料、空穴注入和空穴传输材料、热活化延迟荧光(TADF)掺杂剂和光敏材料。
我们还提供一系列无机(Au、ITO、LiF)材料和衬底,它们通常可在OLED和PLED设备制造中用作衬底和电极。我们创新的LEP涵盖了主要的化合物类型,包括聚对苯撑乙烯撑(PPV)和聚芴(PFO)聚合物。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关产品资源
1/2