有机电子学
有机电子学采用有机聚合物或小分子制备诸多新型应用领域的电子元件。与传统硅基无机材料相比,有机电子材料更轻、更具柔性且更便宜。有机电子器件的生产、使用和处置也更加节省能源和资源。
小分子有机电子设备的制备通常要采用真空沉积方法将有机材料薄膜转移到衬底表面。有机电子设备可以采用导电聚合物通过低成本的溶液加工方法制备。有机半导体材料可制成可溶性物质并转化为墨水,从而可将电子电路直接打印到大的塑料薄膜上。这些材料非常适合于容易扩大的大面积卷对卷制造工艺,可以实现快速低成本的生产。
推荐类别
有机发光二极管(OLED)
有机发光二极管(OLED)是一种电子发光设备,包括位于带正电阳极(用于注入空穴)和带负电阴极(用于注入电子)之间的有机半导体发射层,以及允许不同电荷载体流入半导体发射层的传输层。当电极上发射的电荷在有机层中重新结合时会直接产生光。OLED可产生鲜艳的色彩和更明亮的光,从而为显示器带来了更好的对比度。由于有机材料更薄、更有弹性,因此OLED可用于曲面屏显示器、可折叠或可卷曲移动设备以及可穿戴设备。
有机场效晶体管(OFET)和有机薄膜晶体管(OTFT)
有机晶体管是高性能电子学领域柔性集成电路和显示器的基本结构单元。 晶体管可以开关电源。源极和漏极电极直接接触有机半导体。介电绝缘体将栅极电极与半导体隔离开来。当向栅极施加电压时,半导体的导电性增加或降低,从而允许或阻止电流在源极和漏极之间流动。从导体(用于电极)和半导体(用于活性通道材料)到绝缘体(用于栅极介电层),所有部件都可以由有机材料构成。薄膜晶体管是一种特殊的场效应晶体管,其中的半导体、电极和介电层以薄膜形式沉积在支撑衬底上。常见的电子学应用包括RFID标签或电子纸。
有机光伏(OPV)
有机电子材料也可以用作供体和受体材料,将光转化为太阳能电池板中的电能。在OPV中,半导电有机材料的光活性层位于两个电极之间以产生光电流。由于供体吸收太阳光子流,供体材料必须有很宽的光吸收范围才能匹配太阳光谱。研究表明,用于钙钛矿太阳能电池的有机空穴传输材料(HTM)可以非常有效地改善电荷传输和太阳能捕获。
相关文章
- LEP支持广泛的重要应用,包括传感器、柔性 LED 显示和照明装置、光泵激光器和潜在的聚合物二极管激光器。
- Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Thieno[3,2-b]thiophene-based organic semiconductors exhibit high mobility, stability, and reproducibility in OFETs.
- 三维(3D)打印技术,也称为增材制造(AM),因其在从个人工具到航空航天设备的各种应用中都具有潜在的高影响力而在最近成为人们关注的焦点。
- 喷墨印刷是印刷电子行业中尤为关键的一项使能技术。本文讨论了喷墨印刷技术的分类、材料(油墨、基材)有关的各个相关方面以及相应的预处理和后处理步骤。
- 查看完整内容 (80)
相关实验方案
- SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- 查看完整内容 (4)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.