细胞冻存试剂
细胞系、原代细胞和基因修饰细胞储液是生命科学、生物技术或药物开发实验室中最具价值、难以取代的资源之一。正确冻存细胞并从液氮中复苏是细胞培养中最重要的的技术方法之一。防止细胞内形成冰晶并最大程度降低细胞压力,是冻存过程保持细胞活力的关键。 我们可提供各种各样的无菌过滤、经应用测试的冷冻保护剂,如DMSO和含/不含DMSO的即用型细胞冻存培养基,可最大程度确保冻存和解冻过程中的细胞活力。
产品
即用型细胞冻存培养基
便捷的细胞冻存培养基试剂无需滴定DMSO浓度,且可提供不含DMSO的制剂版本。
- CryoStor®细胞冻存培养基提供2%、5%和10%浓度选择,以及不含DMSO的制剂版本CryoSOFree™。
- pZerve™是一种同时适合含血清培养,或不含二甲基亚砜(DMSO)、胎牛血清或其他动物来源成分的无血清培养的冻存溶液。
- EmbryoMax® 2X冻存培养基用于ES(胚胎干)细胞,采用20% DMSO和胎牛血清配制而成
- HypoThermosol® FRS保存液可增强并延长2 – 8 °C下细胞、组织和器官的保存
细胞冻存DMSO(二甲基亚砜)
二甲基亚砜或DMSO是一种有机溶剂,可用作细胞冻存时的冷冻保护剂。 作为细胞冻存培养基的组分之一,DMSO可通过阻止细胞外和细胞内冰晶形成而保护细胞。现可提供以下版本的DMSO试剂选择
|
|
相关资源
- Protocol: CryoStor® Cryopreservation
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.
- Article: Cryopreservation and Storage of Cell Lines
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.