Merck
干细胞
图中似乎是一组形状不规则的紫粉色圆球,背景为白色。
干细胞具有针对适当信号作出响应,自我更新或分化为多种类型细胞的独特能力。这些特性使得干细胞具有强大的组织修复、置换和再生能力, 在人类干细胞在医学研究中备受关注。相对于成年干细胞,胚胎干细胞可分化的细胞类型更多。多种体内因子可触发分化,其中部分可在体外干细胞培养时被复制。干细胞自身性质使其需要使用特殊的 干细胞培养基和试剂。不够完美的培养基可能会改变干细胞的分化潜能,因此在研究过程开始时选择正确的干细胞验证培养基和试剂至关重要。 如果选用了适当的干细胞级培养基、试剂和条件,干细胞即可像任何其他细胞系一样进行培养。部分干细胞系是永生的,可在实验室中无限培养,但多数干细胞并无此能力。因此,在启动干细胞培养前考虑到这些选项至关重要。
概要
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关产品资源
1/2
用于免疫细胞学的荧光染色间充质干细胞(MSC)
干细胞研究
干细胞研究领域的最新进展得益于CRISPR基因组编辑技术和更为先进的3D细胞培养技术的出现。这些实验方案(如类器官细胞培养方法)可提供更具可预知性的体外细胞“皿中疾病”模型。通过结合我们的CRISPR、ZFN基因编辑和干细胞专长,我们现可为干细胞生物学的所有领域提供新型干细胞系、优化的培养基和创新型试剂盒,包括诱导多能干细胞(iPSC)以及神经、间充质和造血干细胞培养物。
除了我们种类繁多的即用型干细胞、无血清细胞培养基和3D培养解决方案外,我们还可通过易于使用的Cell Design Studio提供定制的工程化干细胞系。您只需选择青睐的宿主或iPSC系,我们的专职科学家团队即可帮助您敲除、修饰或敲入目标基因。
多能干细胞,包括胚胎干细胞(ES细胞)和诱导多能干细胞(iPSC)具有产生代表所有三个胚层(外胚层、内胚层和中胚层)的分化后代的能力。这种可在体外扩增多能细胞并使其直接分化以产生特定的细胞类型,这种能力对于开发基于细胞的疗法用于替代或恢复已被疾病或损伤破坏的组织至关重要。
我们可提供一系列的工具来支持iPS工作流程,包括:iPS细胞重编程试剂盒;iPS细胞培养基和试剂;iPS细胞表征工具;和iPS细胞分化培养基。
多能干细胞
我们很荣幸能够提供欧洲诱导多能干细胞库(EBiSC),让研究人员获得更多接近来源于近800个患者的人类iPS细胞系的机会来进行疾病建模。这个组合是我们与英国公共卫生部合作的延伸,作为其欧洲认证细胞培养物典藏中心(ECACC)产品线的分销商。我们为iPSC工作流程提供完整的解决方案,包括新型重编程试剂盒、iPSC培养基以及干细胞抗体和表征试剂盒。
神经干细胞
我们可提供多种专有的人类神经干细胞系,这些细胞系来自iPSC、胎儿和胚胎干细胞等多种来源。所有NSC系均配有优化的无血清培养基和试剂,以确保扩增正常。专用的NSC培养基可确保正确的分化,而我们也可提供用于下游NSC表征的工具。
间充质干细胞
间充质干细胞(MSC)具有多谱系分化的能力,产生多种间充质表型,例如成骨细胞(骨)、脂肪细胞(脂肪)和软骨细胞(软骨)。由于MSC具有长期自我更新以及分化成专门细胞的能力,人们越来越关注这类培养物的生物学特性,尤其是在多种疾病治疗方面的潜在作用。我们用于培养间充质干细胞的全面工具和技术包括来自各种组织的低传代MSC系、优化的扩增和分化培养基以及广泛的MSC相关抗体和细胞染料。
MEF滋养层细胞
许多胚胎干细胞(ES)培养方案依赖于单层原代小鼠胚胎成纤维细胞(MEF饲养细胞)。MEF细胞可向培养基中分泌几种有助于维持其多能性的重要生长因子,并提供可在其中生长ES细胞的细胞基质。EmbryoMax™系列PMEF小鼠饲养细胞为研究人员提供了ES细胞培养的便捷解决方案,省去了耗时的饲养细胞分离和制备过程。
小鼠胚胎干细胞培养
转基因小鼠模型
转基因和基因敲除工具是研究基因功能的有力工具。常用的转基因和基因敲除小鼠制备方法之一要求通过胚泡注射或聚集技术,将基因修饰的胚胎干细胞引入到早期的小鼠胚胎中。这些方法导致了嵌合体后代产生,而如果ES细胞参与了生殖系,则遗传修饰便可传给后代。
我们可提供广泛的工具和技术来培养小鼠胚胎干细胞,包括金标准的ESGRO®/mLif补剂、ESGRO®完全和ESGRO®-2i无血清/无滋养层培养基。我们的产品线包括基础小鼠胚胎培养基和MEF滋养层细胞,以存储、转移和扩增用于创建转基因小鼠模型的小鼠胚胎。
用于小鼠ES培养的ESGRO小鼠LIF补剂
十多年来,干细胞研究人员一直信赖于ESGRO®小鼠LIF补剂可维持其ES细胞系的多能状态。ESGRO® mLIF是未分化小鼠ES细胞培养的金标准,具有以下特点:
  • ES细胞分化的持续抑制
  • 以活性单位/mL提供的便捷形式
  • 无批次间变异性
  • 灵活:支持无滋养层和基于滋养层的细胞培养
无血清干细胞培养基和补剂
胎牛血清(FBS)过去一直是包括干细胞在内的体外哺乳动物细胞培养的首选补剂。但由于FBS的成分不明确,研究人员现已转用化学性质明确的无血清和无异种培养基,以及用于干细胞研究应用的补剂。无血清培养基的优势包括:
  • 一致性:明确的培养基组成可确保批次间一致性。
  • 性能:成分的高生物学活性可实现优异的性能。
  • 可追溯性:无动物来源的成分可确保符合全球监管要求。
  • 供货:稳定的供应和价格。
我们可为各种干细胞类型提供即用型的专有无血清干细胞培养基,包括人类ES/iPS以及神经(NSC)、间充质(MSC)和造血(HSC)干细胞。这些培养基都经过了严格的质量控制以确保其性能和一致性。
Stemline™ cGMP制造的培养基和细胞因子经过专门优化,可在临床和制造环境扩增和成熟各种成年干细胞。Stemline™产品特性
  • GMP规范生产
  • 无血清和异源成分
  • 经性能验证和批次测试的
  • 经一致性验证