主要文件
ES-002
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® 2X Freezing Medium for ES Cells
Formulated with 20% DMSO & Fetal Bovine Serum and available in a 10 x 10 mL format.
别名:
ES Cell Freezing Medium, EmbryoMax Freezing Medium, EmbryoMax Freezing Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
EmbryoMax® 用20%DMS配制的ES细胞的2X冷冻培养基 & 胎牛血清, The EmbryoMax 2X Freezing Medium for ES Cells is formulated with 20% DMSO & Fetal Bovine Serum and available in a 10 x 10 mL format.
品質等級
100
200
300
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
cryopreservation: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
一般說明
细胞培养冷冻培养基的这种独特配方可用于冻存多种哺乳动物细胞(请参阅生存力数据)。冷冻培养基含有10%的活性冷冻保存成分(DMSO或甘油)。剩余的90%是小牛和胎牛血清的专有混合物。这些产品中使用的试剂经认证不含病毒和支原体。
该培养基中使用的血清已获得美国农业部(USDA)的批准,以确保血清不含牛海绵状脑病(BSE)等疾病。
包裝
10×10mL
儲存和穩定性
在-80°C下可保存长达2年。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.