Merck
附着因子
哺乳动物细胞可在体内细胞外聚合物和信号分子的复杂混合成分中生长。这种混合成分被称为细胞外基质(ECM),其与细胞间的相互作用对于细胞生长和分化、形态特征的形成以及细胞的运动性等生理过程至关重要。某些体外培养的细胞在玻璃或聚苯乙烯培养舱中生长时,具有轻松表达和分泌ECM成分的能力。而其他类型的细胞则不易产生ECM成分,因此不易粘附于培养物表面,可能难以培养,从而限制了它们针对生理过程可预知建模的能力。针对这种情况,一种解决方案是使用ECM成分或其他能够模拟细胞与ECM间相互作用的合成型聚合物,涂覆在培养皿表面。这些成分被称为附着因子,可能是体外培养健康、活力细胞的重要成分。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
必需附着因子
现已开发出多种细胞培养用天然和合成型附着因子。  部分情况下,必须通过实证检验附着因子是否适用于特定细胞培养条件。以下是细胞培养优化需要考虑的常见附着因子列表。
  • 层粘连蛋白
  • 纤连蛋白
  • 多聚-L-赖氨酸
  • 多聚-D-赖氨酸
  • 胶原蛋白
  • 玻连蛋白
  • 血小板反应蛋白
  • 半乳糖凝集素
  • 巢蛋白-1
选择附着因子
很多上述附着因子来自不同生物学来源,并存在多种同工型。某些附着因子为纯合成型,如聚-L-赖氨酸。在某些应用中,附着因子的肽段(例如胶原蛋白)可有效替代全长蛋白。为便于细胞培养应用,许多附着因子以液体形式供货,方便涂覆在培养器具表面;为提高效率,可选择预先涂覆附着因子的培养表面,从而节省时间并提高可重现性。