氨基酸
Products
相关产品资源
- 氨基酸参照表
氨基酸参照表包含真核生物中存在的20种氨基酸,并根据其侧链和电荷进行分组。了解我们完整的氨基酸产品线,包括丙氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸、天冬酰胺、半胱氨酸、谷氨酰胺、蛋氨酸、丝氨酸、苏氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、精氨酸、组氨酸、赖氨酸、甘氨酸和 脯氨酸。立即了解更多内容。
- Unnatural Amino Acids for Peptide Synthesis
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
- 氨基酸密码子轮
用于快速翻译RNA的氨基酸密码子轮。轻松、快速查找可从您的RNA序列翻译的氨基酸。
- L-谷氨酰胺在细胞培养中的应用
L-谷氨酰胺在杂交瘤细胞和哺乳动物细胞培养中的重要性和应用
细胞培养中的氨基酸
氨基酸作为组成蛋白质的基本单位,是细胞培养基中的重要成分。非必需氨基酸(NEAA)是生物体自身合成的氨基酸,可单独或以NEAA混合物的形式加入到培养基中,作为刺激细胞生长和延长细胞寿命的补充剂。
聚氨基酸
我们的聚氨基酸具有模仿蛋白质的特性,既适合体外和体 内药物递送,又适合核酸递送。我们提供的研究用和cGMP级聚氨基酸均具有更高的溶解性、药物附着稳定性、药物包封性、药物靶向性、避免多药耐药性(MDR)因素、最小的免疫系统刺激、低毒性和可生物降解性。我们可为特定的分子量范围或多分散性范围(尺寸分布)生产定制的聚氨基酸。此外,我们可以将聚氨基酸与活性药物成分(API)结合在一起,以供您进行药物递送。
非天然氨基酸
非天然氨基酸是天然存在或化学合成的非蛋白质氨基酸。无论是用作结构嵌段、构象限制、分子支架还是药理活性产品,我们的非天然氨基酸都代表了新型肽和非肽先导化合物开发中几乎无限的结构元素组合。由于它们近乎无穷的结构多样性和功能多样性,因此它们在构建组合文库中被广泛用作手性结构单元和分子支架。它们可用作分子探针,帮助人们更好地了解生物系统的功能。肽底物、抑制剂或效应物的优化和微调类似物也是用于研究信号转导途径或基因调控的出色分析工具和分子探针。