用于研究的碳水化合物
我们可提供广泛的高质量碳水化合物,适用于代谢组学、糖生物学/糖组学、微生物组和营养研究。无论研究疾病的生物化学、开发新药、探索免疫反应机制,还是进行任何需要可靠和纯碳水化合物的其他研究,我们的产品都是支持您研究需求的完美选择。
Products
细胞培养中的碳水化合物
碳水化合物在为细胞提供能量方面起着至关重要的作用,使其成为细胞培养基的重要组成部分。葡萄糖和半乳糖是细胞培养基中最常用的糖类,但麦芽糖和果糖也可以提供能量。丙酮酸是另一种重要的能量来源,包含在一些介质配方中。此外,我们的产品被广泛用作细胞培养基的补充剂,成为合成聚糖和糖缀合物的基本组成部分。
糖生物学中的碳水化合物
糖生物学家使用碳水化合物来研究细胞识别、信号传导和能量储存。碳水化合物也被用来分析糖蛋白,糖蛋白在许多生物系统中起重要作用。通过在研究中使用碳水化合物,科学家们可以深入了解复杂的糖生物学,为医学科学的进步做出贡献。
代谢组学中的碳水化合物
代谢组学研究代谢过程中产生的小分子,包括碳水化合物。使用 LC-MS 和 NMR 等技术研究碳水化合物可以深入了解糖尿病、低血糖和代谢综合征等疾病中碳水化合物代谢的中断。了解这一点有助于开发针对相关疾病的新疗法。
微生物组研究中的碳水化合物
碳水化合物是肠道微生物群所必需的,它们在各种生物过程中起关键作用。微生物组研究人员利用宏基因组学和宏转录组学技术研究碳水化合物代谢,揭示饮食如何影响微生物组的组成及其对人类健康的影响。从碳水化合物中提取的益生元促进有益肠道细菌的生长,对健康的肠道至关重要。
营养研究中的碳水化合物
碳水化合物是大脑和肌肉的主要燃料来源,也是其他各种重要生物过程的组成部分,例如细胞信号传导和免疫功能。营养研究调查了碳水化合物对健康结果的影响,如体重和糖尿病风险。研究检验了简单和复杂的碳水化合物、每日摄入量建议、血糖指数,并为各种健康状况制定了干预措施。
相关产品资源
- Flyer: Biochemicals for Chemical & Industrial Production
As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we give you full transparency into inventory and timelines. Choose from more than 300,000 high-quality, ready-to-use production materials in ton volumes.
- Flyer: Biochemicals for Vaccine and Viral Therapy R&D
Our consistently highquality reagents offer you the best immunity. Choose from an extensive range of buffers, surfactants, and carbohydrates in bench to bulk quantities to meet your exact needs and regulatory requirements.
- Flyer: Biochemicals for Pharmaceutical Research
As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we don’t just sell products, we produce and use them ourselves. Our scrupulous process monitoring, strict production controls, and superior verification data, mean that you can expect the highest purity every time.
- Article: Lipopolysaccharides
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.
- Article: Dextran and Related Polysaccharides
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.