Merck
FBS胎牛血清
灰色超净台,前景有一个黑色手持细胞计数仪,一个盛有红色液体的方形培养基瓶,一个盛有半瓶红色液体的柱形培养基瓶。中间是一个装有3个透明管的粉色试管架,3孔装有红色液体的六孔透明板,装半瓶红色液体的两个T型培养瓶。背景有一把白色移液枪,两瓶装有红色或透明液体的方形培养基瓶,一个涡旋振荡器。左边有一名穿白大褂的男性科研人员路过。
胎牛血清(FBS)是最广泛使用的细胞培养基生长补充剂。当以适当的浓度使用时,它可提供多种明确和未明确的成分,而这些成分已被证明可满足细胞培养的特定代谢要求。FBS是一种复杂的生物分子混合物,其中包括生长因子、蛋白质、微量元素、维生素和激素。这些对于体外培养中的细胞生长和维持很重要。如需了解FBS是否适合您的应用,可索取试用样品
产品
按相关性排序
显示26的1-20
变更视图
显示26的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 26 结果的1-20
页码 1 来自 2
如果您正在使用Gibco或Life Technologies/Invitrogen品牌的FBS、培养基或试剂,在此可找到我们提供的等效替代产品。
FBS用于细胞培养
找到合适的FBS从未如此简单。作为细胞培养的行家,我们深知寻找适合您实验室需求和预算的胎牛血清(FBS)是何等重要。确保稳定、高性价比的细胞生长和维护以及一致的培养成果以获得可重现的实验结果都离不开挑选和存储适当质量的FBS。
我们的FBS选择分类助您轻松选择满足任意细胞培养应用需求的FBS产品,选择指标包括:伽马射线辐照、地理产地、杂交瘤或昆虫培养适用性、是否需要热灭活、特殊应用检测。
背景中的血清瓶内装着一半金色液体。前景是一根装着部分金色液体的吸管,正从瓶盖中拔出并滴落液体。
FBS Classic
FBS Classic产品组合中收集了适用于常规细胞培养应用的FBS产品。这些产品包括具有以下属性的血清产品:
  • 必须通过多达48种明确质量放行参数的严格测试,包括内毒素和血红蛋白
  • 透析
  • 活性炭吸附
  • 0.1 μm三重过滤
  • 美国、USDA、加拿大、澳大利亚和其他产地
科研人员穿戴全面防护的洁净服和面具,透过显微镜查看T型培养瓶中的细胞。
FBS Premier
适合生物生产工艺。采用精选原料在专用设施中生产,广泛采用一次性(Single Use Disposal)技术。
FBS Premier产品配有更高级别的文件,包括EDQM适用性证书。还经过高级别的质控和放行检验,尤其是采用我们的SER-TAIN验证工艺经过伽马辐照处理。
  • 基于国际公认标准的严格测试和放行程序
  • 预期用途用于研究或进一步的制造
  • 美国、澳大利亚和新西兰产地
FBS Select
FBS Select产品已针对专门的细胞和组织培养补充进行过预验证,包括用于干细胞、心肌细胞和免疫治疗开发细胞。FBS Select的血清产品特性:
  • EmbryoMax® ES(胚胎干细胞)细胞认证
  • 间充质干细胞认证
  • HL-1细胞筛选
  • 超低IgG含量
  • 超滤透析
  • 欧盟FBS Superior认证
如需了解更多有关 FBS Select 产品组合的信息,请点击此处
在 HL-1 筛选胎牛血清 (FBS) 下,核周 ANF(绿色)和核 DAPI(蓝色)的荧光染色
什么是胎牛血清?
胎牛血清 (FBS) 是细胞培养实验的重要组成部分,其中可能含有生长因子、激素、蛋白质、微量元素、维生素等混合物。关于血清存在其他疑问?欢迎探索血清相关的生物、质量和监管信息以及常见问题解答:
  • 如何恰当地储存和解冻血清
  • 检测和质量标准
  • 血清为什么会有批次差异
相关资源
1/2