Merck
细胞培养补剂
细胞培养补剂支持实验室定制和扩大培养基制剂以适应特定细胞培养应用,如蛋白质生产、杂交瘤生产、CHO(中华仓鼠卵巢)细胞应用及其他无血清工作流程等。在此整理的经细胞培养和昆虫细胞培养检验的补剂已细胞培养系统适用性检验。这一检验可让实验室在细胞培养应用之前无需筛选这类补剂。 
了解更多:
ITS补剂
杂交瘤试剂
氨基酸、抗生素和其他细胞培养补剂
常用分类
ITS补剂
无血清及低血清细胞培养基制剂通常需要补充血清中正常存在、健康培养生长必需的的因子。如需希望在培养基中减少或弃用胎牛血清(FBS)、要求培养基必须无动物来源成分或需要针对特定细胞培养应用调整营养成分及其浓度时,ITS试剂可用作基础补剂。ITS得名于其组成型营养成分,即胰岛素(insulin)、转铁蛋白(transferrin)和硒(selenium)。这种营养成分混合物的变体形式包括SITE(胰岛素转铁蛋白乙醇胺),)和还添加了亚油酸油酸和/或牛血清白蛋白(BSA)的增强型制剂。
ITS及其变体中主要组成成分的生物学功能如下:
  • 胰岛素是一种多肽激素,可促进细胞摄取葡萄糖和氨基酸
  • 转铁蛋白是铁转运蛋白。铁是一种必需微量元素,但其游离形式可能有毒。为了补充培养细胞所需成分,铁离子可与转铁蛋白结合后提供。
  • 硒/亚硒酸钠是一种正常存在于血清中的必需微量元素。
  • 乙醇胺是一种可显著促进杂交瘤细胞增殖的脂肪酸。这一成分常添加到补剂中,用以优化培养杂交瘤的培养基。
  • 丙酮酸钠可为某些特定的培养系统提供额外的碳源。
杂交瘤试剂
传统单克隆抗体制备方法需要使用补充动物来源血清的培养基。利用这类抗体进行研究或体外诊断应用时,血清的存在并不会引起严重的法规问题,而相关无血清培养基的开发工作主要集中在如何降低成本方面。随着抗体越来越多地被用作生物治疗剂,亟需不使用血清和其他动物产品即可确保稳健培养杂交瘤的培养基和试剂。
我们的Hybri-Max™补剂经培养检验,可最大限度提高杂交瘤培养性能。它们可与其他杂交瘤指定补剂配合使用,支持单克隆抗体实验室稳健培养。
氨基酸、抗生素和其他细胞培养补剂
我们的氨基酸补剂经细胞培养检验,既包含多胺试剂,也包含支持定制化富集细胞培养基制剂的单个氨基酸。我们完整的培养补剂解决方案包括胆固醇乳铁蛋白、亚油酸、胰高血糖素、环糊精、酵母提取物、抗氧化剂、维生素抗生素等。