Merck
主页产品细胞培养和分析无动物源细胞培养试剂
无动物源细胞培养试剂
实验室场景,戴蓝手套的研究员拿着具有红色孔的白色微孔板。板上突出标明“无动物源成分”,代表实验使用的是无动物源成分的试剂。背景是装满吸头的托架,映衬该进行中的科研工作的精密和洁净。
不含动物成分的细胞培养试剂可大幅降低科学实验的性能波动,提供更一致的结果。相对于含动物成分的细胞培养试剂,无动物成分试剂是一种更符合伦理及可持续发展的选择,还可让研究顺利过渡到新型临床、制药、生物技术和制造应用。这类试剂不含动物成分,因此几乎没有批次间波动,也不存在进口限制问题。我们的优质无动物成分(ACF)、非动物来源(NAO)和无血清细胞培养基、补充剂、试剂和生长因子具有很高的生物活性。这类试剂内毒素含量低,非常适合干细胞培养、炎症实验、癌细胞培养以及抗体和疫苗开发等应用。
这里查找有关无动物成分试剂的常见问题解答。
产品
按相关性排序
显示136的1-20
变更视图
显示136的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
相关资源
无动物来源和无血清培养基
干细胞研究人员已转用无血清和无异源成分培养基和补充剂,以减少由胎牛血清(FBS)的不明确成分引入的波动。我们针对多种干细胞类型提供无血清干细胞培养基,包括人类ES/iPS以及神经(NSC)、间充质(MSC)和造血(HSC)干细胞。这类培养基和补充剂均经过严苛测试,确保干细胞培养实现非凡性能和一致性。
无动物成分细胞解离试剂
部分细胞培养应用——如制药药物毒性和药效测试——在实验过程中需要高质量的ACF解离试剂。我们的解离酶搭配无血清(或含血清)培养基使用时,可帮助最大限度提高健康和功能性活细胞得率。这类即用型溶液可温和分解细胞、组织和肿瘤,同时提高铺板效率。
化学成分明确的补充剂
化学成分明确的细胞培养补充剂提供的营养成分可促进细胞培养物健康生长,又可规避动物成分相关外源制剂带来的安全风险。我们化学成分明确的补充剂(包括激素和白蛋白)兼具高纯度和优异的溶解性。这类补充剂还同时粉末和溶液两种剂型选择。
无动物成分生长因子和细胞因子
我们针对生物技术和药物开发提供了高纯度生长因子和细胞因子产品组合,其中包括低内毒素含量且无动物成分的人、小鼠和大鼠重组试剂。这类生长因子和细胞因子由大肠杆菌或哺乳动物系统表达。通过HEK293细胞制得的生长因子还额外具有纯正人类糖基化和翻译后修饰模式优势。
无动物成分细胞冷冻培养基
在无血清环境中培养细胞时,冷存过程中保持无血清条件也很重要。无动物成分或无DMSO的细胞冷冻培养基可用于长期储存原代细胞、干细胞和各种人类癌细胞系。
我们将ACF和NAO工艺和产品定义为:
  • 常规无动物成分:无动物成分产品不含任何直接来自牛或其他动物组织的主要原料,或在制造过程中使用这类原料。
  • ACF发酵:产品含有利用发酵工艺和不含高传染性组织(脑、脊髓、眼睛等)培养基制造的主要原料。
  • 常规非动物来源:在形成最终化学结构的任意合成步骤,非动物来源产品均不含动物来源成分。
  • NAO发酵:NAO产品发酵液中不含动物来源材料。