转染和基因编辑
转染是将核酸导入真核细胞的过程。细胞既可通过稳定转染将DNA整合到其基因组中,也可通过瞬时转染以进行蛋白的暂时表达。细胞转染结合化学、物理和生物学三种方法来研究细胞环境中的基因功能和表达。其应用包括基因治疗、诱导多能干细胞(iPSC)的产生、基于RNA干扰(RNAi)的基因沉默以及治疗性抗体和蛋白质的生产。
推荐类别
常用转染方法
- 脂质和脂质体:阳离子脂质可形成包含DNA或RNA的脂质体以进行传递。这些脂质体可与细胞膜发生融合并将核酸释放进细胞中。
- 磷酸钙:磷酸钙可促进DNA与细胞表面的结合,使遗传物质通过内吞作用进入细胞。
- 阳离子聚合物:在基于聚合物的转染中,外源DNA可与阳离子聚合物,如聚乙烯亚胺(PEI)形成复合物,并通过内吞作用进入宿主细胞。
- 慢病毒转导:细胞会感染被修饰的慢病毒载体,而慢病毒载体会将其病毒RNA转化为双链DNA,进而整合到宿主基因组中进行传递。
- 微注射:首先把目标细胞置于显微镜下,然后使用细玻璃毛细管针将核酸直接注入细胞质或细胞核中。
- 电穿孔转染:细胞在高强度电流中使细胞膜不稳定,此时基因传递的通透性更强。
转染通常用于基因编辑和基因沉默技术,有助于人们对复杂生物过程的理解,进而利用基因疗法来治疗疾病。
- CRISPR-Cas系统基于细菌的防御机制,利用遗传CRISPR(聚簇有规律间隔的短回文重复序列)结合Cas(CRISPR相关)核酸内切酶在靶标位置切割基因组DNA并在体内去除或替换基因。
- 工程化的锌指核酸酶(ZFN)由DNA结合域和核酸内切酶构成,可在靶标位点切割DNA以进行基因编辑。
- 短发夹RNA(shRNA)和小干扰RNA(siRNA)等RNAi试剂通过抑制转录或激活序列特异性RNA降解过程来限制基因的转录水平以实现基因沉默。
相关文章
- 转染是将DNA、RNA或蛋白质引入真核细胞的过程,用于研究和调节基因表达。因此,转染技术和实验方案作为分析工具,有助于表征遗传功能、蛋白质合成、细胞生长和发育。
- Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
- Automation ensures reproducible results in high-throughput assays like cell transfection, reducing manual handling variations.
- Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
- 获取处理慢病毒、优化实验设置、测定慢病毒颗粒滴度以及选择实用转导产品方面的贴士。
- 查看完整内容 (22)
相关实验方案
- Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.
- 利用X-tremeGENE™ 转染试剂转染常见细胞系的实验方案
- 约转染前24小时接种转染细胞,确保细胞处于最佳密度(7090 %融合度)。
- 使用磷酸钙将DNA转入真核细胞是一种常见的转染方法。该转染实验方案可经优化用于各种细胞类型。
- 脂质配方的性质取决于具体成分(阳离子、阴离子和中性脂质)。但是,同一种制备方法适用于所有成分的脂质囊泡。制备流程的一般要素包括制备用于水合的脂质、搅拌水合以及减小粒径,从而获得均匀分布的囊泡。
- 查看完整内容 (31)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.