生长因子及细胞介素
细胞因子和生长因子(GF)是介导细胞内通信,由此调控细胞和核功能的化学信使。这些可溶性信使会与细胞表面受体结合,从而在信号转导过程中引发跨膜和细胞内的级联反应事件。其受体包括许多通过G蛋白与膜结合磷脂酶C (PLC)及蛋白酪氨酸激酶(PTK)连接的受体。激活蛋白激酶会催化其他细胞蛋白的磷酸化,可能介导细胞中的相关功能过程或者作为调节核事件的蛋白激酶级联中的一环。
概要
Products
相关资源
- Growth Factors in Stem Cell Biology
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
- Hematopoietic Cytokines
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
- Interleukin Family (IL)
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
- Manual: Cell Culture
Cell culture is fundamental in life science research and development.
IL-1(白细胞介素-1)是用于细胞培养模型中的众多促炎细胞因子之一
生长因子通常会根据功能特征或所调控的细胞类型和细胞过程等因素而按“家族”进行分类。例如,表皮生长因子(EGF)通常会影响上皮细胞类型,而血小板衍生生长因子(PDGF)则主要作用于结缔组织中常见的成纤维细胞。细胞因子常用于区分生长因子,是协调免疫应答的信号转导机制的关键部分。除免疫活性外,细胞因子还可能指导细胞的增殖、趋化性甚至凋亡。细胞因子和生长因子在结构和作用机理上有些相似,都是通过结合特定的细胞表面受体,而且是具有不同结构同源性的受体。
鉴于其他生长因子和趋化因子在各种生物过程中的重要作用,故与疾病的缺陷和发病机制有关。我们可提供多种抑制剂、激动剂和拮抗剂,用于药物开发中的靶标识别和验证。探索我们用于生长因子和细胞因子研究的高品质重组蛋白,以实现一致的细胞信号转导结果。
生长因子及其受体
激活酪氨酸激酶受体的生长因子包括表皮生长因子(EGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)、血小板衍生生长因子(PDGF)、神经营养因子、血管内皮生长因子(VEGF)和胰岛素样生长因子(IGF)。由这些配体激活的受体酪氨酸激酶包括:
- EGF受体(EGFR)- 表皮生长因子(epidermal growth factor)家族成员(其中包括Her-2/ErbB-2)与肿瘤细胞的增殖、增强的肿瘤存活、血管生成和转移性扩散有关。
- FGF受体(FGFR) - 成纤维细胞生长因子(FGF)信号通路参与胚胎细胞增殖、迁移、分化和存活。在成年生物体中,FGFR能在组织修复和对损伤的反应中起作用。
- PDGF受体(PDGFR) - 血小板衍生生长因子受体能够激活各种酶、转录因子和衔接分子。PDGF在胚胎发育、伤口愈合和组织间质液压力的调节中具有重要作用。
- Trk - 细胞表面蛋白的Trk家族属于受体酪氨酸激酶,其可作为神经营养素的受体。Trks可介导神经元存活、轴突和树突生长、化学吸引和突触可塑性。
- VEGF受体(VEGFR)- 血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor)受体家族成员是特异性的酪氨酸激酶受体,参与到了介导血管内皮细胞的增殖、血管生成、血管发生和脉管系统胚胎组织。