一般說明
去氧酶系统是获取自大肠杆菌的细胞质膜
應用
EC-去氧酶®已被用作随机光学重建显微镜(STORM)成像缓冲液中的成分。[1]
去氧酶是一种酶系统,它提供了一种去除液体、气体或半固体产品中的溶解氧的方法。去氧酶利用了与所有生物相同的呼吸机制。它选择性地捕获氧并通过底物将其转化为水。去氧酶相当于一种“强”还原剂,但与化学抗氧化剂不同,去氧酶、它的底物和反应物都是纯天然的。去氧酶可在较宽的pH 值和温度范围内高效工作。
去氧酶的多种应用包括制备用于厌氧微生物培养的厌氧培养基以及对氧气敏感性材料进行保护。 在对生物学过程的研究中,去氧酶可帮助增强具有氧气淬灭风险的激活态荧光的强度和寿命。
生化/生理作用
EC去氧酶 在 6.8 至 9.4 的宽 pH 范围内起作用。 最适pH为8.0左右。随着 pH 值远离最适值,活性降低。较低的活性水平可以通过增加完全去除氧气的时间或增加 EC-Oxyrase 浓度来补偿。
EC去氧酶在很宽的温度范围内都有活性。它可以在 40°C 下保存数小时而不会显著丧失活性。它在 55°C 以上被热灭活。
EC去氧酶要求底物具有活性。10 mM 到 20 mM 的水平就足够了。EC 去氧酶的底物包括乳酸、琥珀酸、甲酸或其盐,以及除氧外的 α-甘油磷酸盐。EC 去氧酶还含有 100 mM 的 L-乳酸钠,用于在冻融循环期间稳定 去氧酶。该量的底物在使用时被稀释至绝迹。
在特定系统中还原氧气所需的EC去氧酶及底物的确切体积由多种参数决定:包括pH值、温度、存在的底物种类和数量、容器的表面深度比以及顶空体积。可能需要进行一些实验;该产品建议以1:100稀释后的水平进行使用。
在特定系统中还原氧气所需的EC去氧酶及底物的确切体积由多种参数决定:包括pH值、温度、存在的底物种类和数量、容器的表面深度比以及顶空体积。可能需要进行一些实验;该产品建议以1:100稀释后的水平进行使用。
分析報告
EC去氧酶中含有青霉素结合蛋白,可能会对青霉素及其他相关抗生素产生干扰。
法律資訊
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Super-resolution imaging of synaptic and Extra-synaptic AMPA receptors with different-sized fluorescent probes.
Lee S H, et al.
eLife, 6, e27744-e27744 (2017)
Jiegen Wu et al.
Molecular systems biology, 16(5), e9335-e9335 (2020-05-15)
Recent studies have revealed that global extrinsic noise arising from stochasticity in the intracellular biochemical environment plays a critical role in heterogeneous cell physiologies. However, it remains largely unclear how such extrinsic noise dynamically influences downstream reactions and whether it
Edwin Garcia et al.
The journal of pathology. Clinical research, 7(5), 438-445 (2021-05-22)
Electron microscopy (EM) following immunofluorescence (IF) imaging is a vital tool for the diagnosis of human glomerular diseases, but the implementation of EM is limited to specialised institutions and it is not available in many countries. Recent progress in fluorescence
Jasmer Dalal et al.
Molecular reproduction and development, 87(10), 1048-1058 (2020-08-12)
The objective of this study was to determine the effectiveness of deoxygenation of semen extender using Escherichia coli membrane-derived oxygen scavenger (Oxyrase) on post-thaw quality of buffalo (Bubalus bubalis) spermatozoa. Sixteen semen ejaculates, four each from four bulls, were each