Merck
L7022
Sigma-Aldrich
L-乳酸钠
~98%
别名:
(S)-2-羟基丙酸 钠盐, L-乳酸 钠盐, 肌乳酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5NaO3
CAS号:
分子量:
112.06
Beilstein:
4567087
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
生物来源
synthetic (chemical)
方案
~98%
表单
powder or crystals
颜色
white to faint yellow
mp
163-165 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
L-乳酸钠是一种来源于L-乳酸的有机酸,天然存在于体内,有助于pH调节、酸碱平衡和各种生理过程,包括通过科里循环进行的能量代谢。其多功能特性包括抗微生物作用,这种作用是通过创造一种抑制有害细菌生长的酸性环境来实现的。在代谢途径中,L-乳酸钠可以高效转化产生能量,在一些情况下可能优于葡萄糖摄取,可以将脂肪酸用作替代能源,刺激线粒体增加ATP的生成,这一点说明它在细胞能量效率的优化中起一定作用。此外,研究暗示它具神经保护功能,可以保护神经元细胞免于高脂肪膳食导致的死亡,并解决潜在的肥胖相关神经组织退化问题
L-乳酸钠的多方面特性使其成为细胞代谢、神经保护、抗微生物和营养科学研究中的重要分子,其多样化的特性(包括高效的能量转化、神经保护作用和强大的抗微生物活性)有助于加深我们对这些科学领域的理解。
应用
L-乳酸钠已用于:
  • 作为人乳腺上皮细胞系(MCF10A)以及树突状细胞培养的一种培养基补充剂及细胞能量来源
  • 作为原代肝细胞中肝葡萄糖产生检测中的糖异生底物
  • 在葡萄糖生产培养基中用于人胚胎肾(HEK293T)细胞中的葡萄糖产生检测
  • 作为骨髓来源巨噬细胞中乳酸检测的校准标准品
生化/生理作用
L-乳酸是通过乳酸脱氢酶从丙酮酸中产生。乳酸的生成发生在无氧糖酵解或具有增殖活性的细胞中。
特点和优势
用途广泛,适应各种实验室和研究应用
其他说明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lactate is always the end product of glycolysis
Rogatzki MJ, et al.
Frontiers in Neuroscience, 9, 22-22 (2015)
Etomoxir inhibits macrophage polarization by disrupting CoA homeostasis
Divakaruni AS, et al.
Cell Metabolism, 28(3), 490-503 (2018)
Latent, Immunosuppressive Nature of Poly (lactic-co-glycolic acid) Microparticles
Allen RP, et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(3), 900-918 (2018)
Dynamic acetylation of phosphoenolpyruvate carboxykinase toggles enzyme activity between gluconeogenic and anaplerotic reactions
Latorre-Muro P, et al.
Molecular Cell, 71(5), 718-732 (2018)
Riley P Allen et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(3), 900-918 (2018-12-18)
Use of biomaterials to spatiotemporally control the activation of immune cells is at the forefront of biomedical engineering research. As more biomaterial strategies are employed for immunomodulation, understanding the immunogenicity of biodegradable materials and their byproducts is paramount in tailoring
商品
本文介绍了增殖活性细胞为何需要碳源和氮源合成大分子。尽管大部分肿瘤细胞利用有氧糖酵解途径并分流线粒体氧化磷酸化代谢物,但许多肿瘤细胞表现出线粒体活性增加。
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
查看所有结果