生物源
maize
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D 52.7°, c = 10% (w/v) in water
技術
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white
mp
150-152 °C (lit.)
溶解度
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
基因資訊
human ... PYGM(5837)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
它已用于以下用于培养酵母细胞的液体培养基制备:
- CM去HIS(组氨酸)葡萄糖肉汤培养基
- CM去URA(尿嘧啶)葡萄糖肉汤培养基
- CM去TRP(色氨酸)葡萄糖肉汤培养基
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
Enzymatic Assay of Invertase
在测定转化酶活性时,使用了一种在410nm处的分光光度终点反应法进行测定。在55 ºC、pH 4.5条件下,一单位的转化酶每分钟可将1.0 μmole的蔗糖水解为转化糖。
在测定己糖激酶活性时,使用了一种在340nm处的连续分光光度法进行测定。己糖激酶使用ATP作为磷酸的来源来催化D-己糖的磷酸化。
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.