Merck
185450
Sigma-Aldrich
苯酚
unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
别名:
苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OH
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
eCl@ss:
39023301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.24 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
crystalline (flakes)
crystalline (solid)
crystals
自燃溫度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 84 g/L at 20 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯酚是一种芳香醇。合成苯酚的各种工业方法已被提出。它在水溶液中Fentons′ 试剂的存在下会经历氧化。
應用
苯酚可用于以下研究:
  • 枯草芽孢杆菌中分离脱氧核糖核酸。
  • 用于估算氨的Berthelot显色反应。
  • 苯乙醚(芳醚)和1,2-二羟基苯(邻苯二酚)的制备。
  • 苯氧乙酸的合成。
苯酚可用于以下过程:
  • 作为锂-O2电池电解液中的相转移催化剂促进溶液相的放电。
  • 用于总糖含量比色法测定中苯酚-硫酸试剂的制备。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Carbohydrate analysis by a phenol-sulfuric acid method in microplate format.
Masuko T, et al.
Analytical Biochemistry, 339(1), 69-72 (2005)
Chemical pathway and kinetics of phenol oxidation by Fenton's reagent.
Zazo JA, et al.
Environmental Science & Technology, 39(23), 9295-9302 (2005)
Phenol-Catalyzed Discharge in the Aprotic Lithium-Oxygen Battery.
Gao X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)