等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
3.24 (vs air)
蒸汽壓力
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
loose crystals
自燃溫度
1319 °F
包含
hypophosphorous as stabilizer
expl. lim.
8.6 %
溶膠的清晰度
passes test
雜質
≤0.5% water
蒸發殘留物
≤0.05%
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
轉變溫度
freezing point ≥40.5 °C
溶解度
water: soluble 84 g/L at 20 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯酚是一种多功能有机化合物,应用领域为有机合成、药物和塑料。
應用
苯酚已经用于制备用于通过基于酚的方法分离miRNA的试剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
其他客户在看
Study of microRNA in diabetic nephropathy: isolation, quantification and biological function
Nephrology (Carlton, Vic.), 20(3), 132-139 (2015)
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)