主要文件
1.00206
Supelco
苯酚
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
别名:
苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OH
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-632-7
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3.24 (vs air)
蒸汽压
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
方案
99.0-100.5% (bromatometric)
表单
crystalline solid
自燃温度
1319 °F
效能
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
8.6 %
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH值(酸碱度)
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
转变温度
flash point 81 °C
溶解性
84 g/L
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
堆积密度
620 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
替代:PX0510; PX0510-2; PX0510-1
分析说明
含量测定(溴量滴定法):99.0 - 100.5 %
同一性(颜色1):通过测试
同一性(颜色2):通过测试
同一性(沉淀):通过测试
外观:无色或淡粉色或淡黄色晶体或晶体块,潮解
溶液外观(67 g/L,水):澄清且颜色不深于参比溶液B6
溶液外观(50 g/L,水):无浑浊或不溶性物质
酸性物质:通过测试
固化温度(欧洲药典): ≥ 39.5 °C
固化温度(ACS): ≥ 40.5 °C
蒸发残渣(欧洲药典): ≤ 0.05 %
蒸发残渣(ACS): ≤ 0.05 %
水(基于卡尔费休法测定) ≤ 0.5 %
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
177.8 °F - closed cup
闪点(°C)
81 °C - closed cup