方案
≥99%
表单
solid
沸点
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
基因信息
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 基于结晶共价有机骨架(COF)的改性玻碳电极(GCE)传感器对矿泉水瓶、聚碳酸酯瓶和婴儿奶瓶三种塑料制品样品中的双酚 A 和双酚 S 进行定量分析
- 在超声辅助萃取后通过液相色谱-质谱法(LC-MS)测定 112 份热敏纸收据样品中双酚 A、S 和 F 的含量
- 开发和验证气相色谱-串联质谱(GC-MS/MS)法,以便在固相萃取(SPE)后测定 30 份母乳样品双酚 A 和 18 种 BPA 相关化合物的含量
- 构建基于多壁碳纳米管(MWCNT)修饰玻碳电极(GCE)的电化学传感器,以便通过循环伏安法(CV)测定河水和热敏纸样品中的双酚 A & S
- 使用基于小型 QuEChERS 萃取和气相色谱-质谱法(GC-MS)的新颖方法测定尿液中的双酚 A
- 采用高效液相色谱法(HPLC)调查玻璃移液器和巴斯德吸管中的产妇生物液双酚 A 含量。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
440.6 °F - closed cup
闪点(°C)
227 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
实验方案
A comprehensive sample preparation and analytical procedure was developed by Supelco for determining BPA in drinking water.
Supelco开发了一种可测定饮用水中的BPA的全面样品制备和分析程序。