Merck
33517
Sigma-Aldrich
苯酚
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
别名:
苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OH
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3.24 (vs air)
蒸汽壓力
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.0-100.5%
99.5-100.5% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
雜質
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% non-volatile matter
≤0.05% m-cresol (GC)
≤0.05% o-cresol (GC)
≤0.05% p-cresol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
bp
180-181 °C
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
轉變溫度
solidification point ≥40.5 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
已有研究提出了在高氯酸介质中的合成掺硼金刚石薄膜电极(BDD)上实现苯酚的氧化反应。 已经研究了它在掺杂钛基SnO2阳极上产生氧气的氧化机理。 已经阐述了苯酚合成的各种工业方法。
應用
苯酚可用于制备苯酚试剂,它可用于Berthelot颜色反应以定量氨。 它可以用于通过Friedel-Crafts烷基化反应制备甲酚。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 3-3 (1996)
Electrochemical oxidation of phenol for wastewater treatment using SnO2, anodes.
Comninellis C and Pulgarin C.
J. Appl. Electrochem., 23(2), 108-112 (1993)
Electrochemical oxidation of phenol at boron-doped diamond electrode.
Iniesta J, et al.
Electrochimica Acta, 46(23), 3573-3578 (2001)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less