蒸汽密度
3.24 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
產品線
BioXtra
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
powder
自燃溫度
1319 °F
包含
0.15% H3PO2 as stabilizer
expl. lim.
8.6 %
灰分
≤0.05%
顏色
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 制备变色酸2R 染色溶液。
- 作为α-淀粉酶抑制活性的试剂。
- 作为NMR 光谱校准的标准。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges