Merck
04693132001
Roche
不含EDTA的cOmplete蛋白酶抑制剂混合物
Tablets provided in EASYpacks
别名:
蛋白酶抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
表单
tablet
包装
pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs)
制造商/商品名称
Roche
溶解性
aqueous buffer: soluble
water: soluble
吸附
0.08 at 280 nm
储存温度
2-8°C
一般描述
不含EDTA的cOmplete蛋白酶抑制剂片剂可抑制广泛的丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶。与其他cOmplete片剂相比,它们不含EDTA - 不含其他螯合 剂, 例如 EGTA - 保持金属依赖性蛋白质的稳定性和功能不受影响。利用IMAC(固相金属亲和色谱)进行的多聚His标签融合蛋白亲和纯化也得到了简化(无需透析)。
由于优化了片剂的成分,它们对丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶具有出色的抑制作用,并且非常适合保护从动物组织、植物、酵母和细菌中分离的蛋白质。不含EDTA的cOmplete片剂同时含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。金属蛋白酶和天冬氨酸蛋白酶不受抑制。
不含EDTA的cOmplete片剂与cOmplete片剂相同,唯一的区别是不包含EDTA或其他螯合剂(例如 EGTA)。
特异性
几种蛋白酶抑制剂的混合物。用于抑制丝氨酸、半胱氨酸,但不用于抑制金属蛋白酶。
应用
cOmplete,不含EDTA,能有效抑制细菌、酵母、植物和动物细胞提取物中的丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶。[1][2][3][4]金属及天冬氨酸蛋白酶不受抑制。
不含EDTA的cOmplete片剂用于抑制大体积(高达50ml)的蛋白水解活性,其中EDTA可能干扰蛋白质稳定性(例如,含金属的蛋白质)或随后的检测。由于EDTA会对IMAC(固相金属亲和色谱)产生干扰,不含EDTA的cOmplete更适合多聚His标签融合蛋白的分离过程。
如需在更小的体积(最高达10ml)内对蛋白酶活性进行抑制,我们推荐使用不含EDTA的cOmplete Mini
不含EDTA的cOmplete片剂可按片/50 ml孵育液进行添加。用罗氏通用蛋白酶底物(酪蛋白、试卤灵标记的)测定蛋白水解活性。需要在酸性pH范围内提取或单步分离时,只需加入胃蛋白酶抑制剂和不含EDTA的cOmplete片剂,即可确保抑制天冬氨酸(酸性)蛋白酶。所有实验均在+15至+ 25℃下进行。
不含EDTA的cOplete蛋白酶抑制剂混合物已被用作以下试剂的组分
  • 裂解转染人胚肾(HEK293T)细胞的裂解缓冲液,以及用于斑马鱼胚胎均质的放射免疫沉淀测定体系(RIPA)裂解缓冲液[5]
  • 用于海马组织均质的组织蛋白提取试剂(T-PER)[6]
  • 用于肝细胞裂解的十二烷基硫酸钠 (SDS)裂解缓冲液[7]
特点和优势
使用cOmplete蛋白酶抑制剂片剂可以保护蛋白质免于被广泛的蛋白酶降解。在短短几分钟内,不受抑制的蛋白酶水解活性即可降解您花费数天分离的蛋白质。这些方便的水溶性片剂中各自含有蛋白酶抑制剂的混合物,能抑制大多数细胞类型(包括动物、植物、酵母和细菌)的蛋白酶水解活性。不需要称重或测量就能确保一致的结果。
  • 便捷性:只需将速溶片从简易箔包装推出并加入缓冲液中即可。
  • 完善的保护:立即保护您的蛋白质免受广泛的蛋白酶的降解。
  • 灵活性:几乎能够保护任何组织或细胞提取物中的蛋白质,包括动物、植物、酵母、细菌或真菌。
  • 安全性:选择对您或您周围的人没有任何风险的无毒抑制剂。
  • 适用于IMAC纯化:使用cOmplete组氨酸标记纯化树脂,纯化多组氨酸标记的蛋白质。
包装
20个单独箔泡包装的cOmplete蛋白酶抑制剂混合物片剂。
组分
几种具有广泛抑制特异性的蛋白酶抑制剂专有混合物。
质量
用胰腺提取物进行性能测试。
外形
箔泡包装片剂
制备说明
工作浓度:每50 ml提取液加入1片
工作溶液:处理
使用拇指根部(而非指甲)小心的将片剂从箔泡包装中挤出以防止片剂断裂。
工作溶液的制备
一片不含EDTA的cOmplete片剂足够用于50ml提取溶液中的蛋白酶抑制。当蛋白水解活性非常高时,应25ml提取缓冲液使用一片。片剂可以直接加到提取溶液中。也可制备储备溶液(25X浓度)。
制备储备溶液(25X浓度)
将一片不含EDTA的cOmplete片剂溶于2ml蒸馏水或2ml 100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)。
储存条件(工作溶液):储备溶液可以在2至8℃下储存1至2周,或在-15至-25℃下储存至少12周。
重悬
溶于水性缓冲液,或直接添加到提取溶液中。也可采用2ml水或100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)制备25×储备溶液。储备溶液可在2至8℃下稳定保存1-2周或在-15至-25℃下稳定保存至少12周;在15至25℃下可以在含硫醇的溶液中使用。
储存及稳定性
2至8 °C储存。(也可-15至-25 °C条件下储存)
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律信息
cOmplete is a trademark of Roche
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tubgcp3 is required for retinal progenitor cell proliferation during zebrafish development
Li G, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 12, 126-126 (2019)
S Winsel et al.
British journal of cancer, 111(11), 2142-2151 (2014-10-01)
Optimal expression and proper function of key mitotic proteins facilitate control and repair processes that aim to prevent loss or gain of chromosomes, a hallmark of cancer. Altered expression of small regulatory microRNAs is associated with tumourigenesis and metastasis but
Beryl M Jones et al.
eLife, 9 (2020-12-23)
Understanding the regulatory architecture of phenotypic variation is a fundamental goal in biology, but connections between gene regulatory network (GRN) activity and individual differences in behavior are poorly understood. We characterized the molecular basis of behavioral plasticity in queenless honey
Jiangqiao Zhou et al.
BMC cancer, 20(1), 214-214 (2020-03-14)
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is the most common form of adult kidney cancer. Ubiquitin-specific protease (USP)44 has been reported to be involved in various cancers. We investigated the function, role and molecular mechanism of USP44 in ccRCC. Data
Yanjun Li et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(6), 3521-3530 (2020-04-30)
The present study investigated the protective effects of emodin on intestinal epithelial tight junction (TJ) barrier integrity in cecal ligation and puncture (CLP)-induced septic rats and its possible mechanisms of action. Healthy male Sprague-Dawley rats were randomly divided into three
相关内容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.