表单
tablet
包装
pack of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
制造商/商品名称
Roche
溶解性
aqueous buffer: soluble
water: soluble
储存温度
2-8°C
一般描述
cOmplete Mini,含有EDTA,同时含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。
特异性
应用
cOmplete Mini含有可逆及不可逆的蛋白酶抑制剂。因此,我们推荐将cOmplete Mini加入至所有的储备缓冲液以及通常用蛋白酶抑制剂保护的溶液,而不仅仅是在起始的纯化步骤中添加。
cOmplete Mini含有EDTA(1片可产生10 ml的1 mM EDTA溶液)。因此,提取缓冲液不应含有Ca2+、Mg2+或Mn2+等二价阳离子,否则对于金属蛋白酶的抑制可能会不完全。如果目标蛋白质(例如,Poly-His标记的重组蛋白)通过IMAC(固相金属亲和色谱法)纯化,则在进行层析之前必须去除EDTA(例如,通过透析的方法进行清除)。
也可使用不含EDTA的cOmplete Mini产品进行纯化。这些片剂与cOmplete Mini相同,只是不含ETA或其他螯合剂。
cOmplete Mini片剂可以小抽提体积(最高10 ml)抑制蛋白水解酶活性。如果需要抑制更大体积的(最多50 ml)蛋白水解活性,我们建议使用其他的cOmplete产品。cOmplete片剂的组成与cOmplete Mini片剂相同,因此二者可获得相当的结果。
- 用于裂解神经胶质瘤干细胞(GSCs)的哺乳动物蛋白提取试剂(M-PER)
- 用于脑组织均质化的十二烷基硫酸钠-三羟甲基氨基甲烷缓冲盐水(SDS-TBS)
- ,用于裂解人类胚胎干细胞(hESC)的辐射免疫沉淀测定(RIPA)缓冲液
特点和优势
- 方便:只需将速溶片从简易箔包装推出并加入缓冲液中即可。
- 完善的保护:立即保护您的蛋白质免受广泛的蛋白酶(参见表1)的降解。
- 灵活性:几乎能够保护任何组织或细胞提取物中的蛋白质,包括动物、植物、酵母、细菌或真菌。
- 安全性:选择对您或您周围的人没有任何风险的无毒抑制剂。
- 适用于IMAC纯化:使用cOmplete组氨酸标记纯化树脂,纯化多组氨酸标记的蛋白质。
包装
组分
质量
外形
制备说明
工作溶液的制备:
使用拇指(不是指甲)小心地将片剂推出箔泡包装,以防止片剂破损。
一片cOmplete Mini 片剂足以抑制10ml提取溶液中的蛋白水解活性。当蛋白水解活性非常高时,应每7 ml提取缓冲液使用一片。片剂可以直接加到提取溶液中。也可制备储备溶液(7X浓度)。
储备溶液(7X浓度):
将一片cOmplete Mini片剂溶于1.5 ml蒸馏水或1.5 ml 100mM磷酸盐缓冲液,pH7.0。
储备条件(工作溶液):储备溶液可以在2至8℃下储存1至2周,或在-15至-25℃下储存至少12周。
重悬
其他说明
法律信息
警示用语:
Warning-Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
相关内容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.