表单
tablet
用途
sufficient for 10 10mL buffer preparations
sufficient for 20 10mL buffer preparations
包装
pkg of 10 tablets (04906845001)
pkg of 20 tablets (04906837001)
制造商/商品名称
Roche
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
tissue processing: suitable
溶解性
aqueous buffer: soluble
储存温度
2-8°C
一般描述
特异性
应用
PhosSTOP片剂可与cOmplete蛋白酶抑制剂混合物片剂一起结合使用,以同时保护蛋白免受去磷酸化和蛋白水解降解。当两种抑制剂片剂被同时使用时均可保持其活性。
PhosSTOP抑制剂对于蛋白检测的影响已被评估。这种抑制被证明对于BCA或Bradford蛋白检测几乎没有影响。
特点和优势
- 全面的保护:抑制酸性及碱性磷酸酶,以及丝氨酸/苏氨酸(PP1、PP2A和PP2B)和酪氨酸蛋白磷酸酶。
- 安全:在水相溶液中溶解无毒性的PhosSTOP片剂,避免了有机溶剂(如DMSO)
- 适用于福尔马林固定:维持组织切片中蛋白的磷酸化状态。
- 便捷:免去了寻找合适的磷酸酶抑制剂的耗时步骤。
- 易用:只需将速溶片加入到您的缓冲液中即可。
- 稳定:可将储备溶液储存在+2至+8°C一个月,或在-15至-25°C至少6个月。
如需全覆盖的蛋白保护,可将PhosSTOP与cOmplete或cOmplete ULTRA蛋白酶抑制剂片剂结合使用以抑制磷酸酶和蛋白酶。
制备说明
工作溶液:建议将溶剂加入在蒸馏水或水相缓冲液(包括含有福尔马林的缓冲液)中。
每10 ml水相溶液溶解一片。或者,在1 ml蒸馏水或100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)中制备10×储备溶液。还可制备更高浓度(如20x)的储备溶液。
储存条件(工作溶液):2至8 °C
其他说明
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
相关内容
The phosphatase inhibitors included in PhosSTOP Tablets can be deactivated or removed from a lysate using dialysis.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
从除垢剂溶解到机械破碎,细胞裂解和蛋白质提取方法涵盖了各种技术,可支持各类研究需求。
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.