Merck
05892791001
Roche
不含EDTA的 cOmplete ULTRA Mini 片剂,EASYpack 蛋白酶抑制剂混合物
Tablets supplied in foil blister packs.
别名:
蛋白酶抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.21
表单
tablet
包装
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
制造商/商品名称
Roche
技术
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
溶解性
water: soluble
吸附
0.4 at 280 nm (1x solution)
储存温度
2-8°C
一般描述
重组蛋白质在表达过程中可能会部分降解。可溶性降解产物经过共纯化,可产生具有不同长度蛋白质片段的非均质蛋白质制剂。然而,金属蛋白酶普遍存在于(例如)细菌中,但一些技术需要去除EDTA。
不含EDTA的cOmplete ULTRA Mini片剂含有最强大的蛋白酶抑制剂混合物,可有效防止您的蛋白质被蛋白酶降解。本品为片剂,采用EASYpack吸塑包装。EASYpack提供了非常便利的传递方式 - 易于将单片从吸塑箔泡中直接推到缓冲液中。一粒不含EDTA的cOmplete ULTRA Mini片剂足够10 ml提取溶液使用。
不含EDTA的cOmplete ULTRA Mini片剂与cOmplete ULTRA Mini片剂相同,唯一区别在于前者不含EDTA或其他螯合剂( EGTA)。
特异性
抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶、以及天冬氨酸蛋白酶。不抑制金属蛋白酶。
应用
不含EDTA的cOmplete ULTRA片剂(微型)EASYpack蛋白酶抑制剂混合物作可用作
  • 用于免疫印迹样品制备的肌肉样品均质缓冲液组分
  • 用于从免疫印迹脑样本中提取蛋白质的放射免疫沉淀分析缓冲液(RIPA缓冲液)组分
  • 用于免疫印迹的人胚肾293 (HEK293)裂解液制备的裂解缓冲液组分
在细胞裂解和纯化过程中,靶蛋白具有被细胞中天然存在的蛋白酶裂解的风险。为了确保获得全长蛋白质,可使用cOmplete ULTRA片剂来抑制扩展范围的蛋白酶。与标准cOmplete片剂相比,这种新配方含有更广泛的抑制剂,从而具有更高的抑制率。
这种新型蛋白酶抑制剂混合物可以抑制天冬氨酸蛋白酶,以及丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶。cOmplete ULTRA片剂能够针对各种细胞类型达到最高效率。保证了细菌、酵母、昆虫细胞和各种高等细胞系裂解物的最佳性能。
该片剂不含EDTA;因此,不能抑制金属蛋白酶。
对于使用固定金属离子亲和层析(IMAC)纯化的组氨酸标记蛋白,建议选择这种不含EDTA的片剂用于非EDTA兼容IMAC树脂的应用。也可组合使用含EDTA的cOmplete ULTRA Mini片剂和Roche′新型EDTA相容性色谱材料,即cOmplete His-Tag纯化树脂。
特点和优势
  • 保护您的珍贵蛋白质。
选用cOmplete ULTRA,以便更有效地抑制真核细胞、酵母细菌和细菌细胞裂解液中的蛋白酶。
  • 为什么要退而求其次?
得益于7种强效蛋白酶抑制剂 - 效果超越其他不含EDTA的抑制剂片剂。
  • 可抑制各种蛋白酶。
可抑制丝氨酸、半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶。
  • 方便安全的片剂形式。
无需少量称量可能有害的各个抑制剂。只需将片剂从箔泡推至缓冲液中。
组分
几种具有广泛抑制特异性的蛋白酶抑制剂专有混合物。
外形
箔泡包装片剂。一片足够10 ml提取溶液使用。
制备说明
工作浓度:每10 ml提取液加入1片
工作溶液:处理
使用拇指底(不是指甲)小心地将片剂推出箔包装,以防止片剂破裂。
工作溶液的制备
一片足够抑制10ml提取溶液中的蛋白水解活性。当蛋白水解活性非常高时,应将2-3片用于10 ml提取缓冲液中。片剂可以直接添加至提取溶液中。
储备溶液(2倍浓缩液)
除了直接用于裂解液外,还可以按照以下步骤制备2倍储备溶液:
• 将一片不含EDTA的cOmplete ULTRA Mini片剂加至PE或PP管内的5 ml双蒸水中。
•涡旋3分钟或涡旋至片剂完全溶解。
•所得储备溶液可立即使用,即使溶液中仍有非常细小的可见颗#173;粒。这些颗粒不会干扰片剂的抑制效果。
•该储备溶液可在2至8°C下稳定保存4周,在-15至-25°C下保存至少4周。
•在保存2倍储备溶液期间,颗粒可能沉淀。使用前,短暂涡旋储备溶液。
储存条件(工作溶液):溶剂为水的储备溶液可在2至8°C下稳定保存4周,在-15至-25℃下保存至少4周。
重悬
溶于水性缓冲液,或直接添加到提取溶液中。储备溶液仅能使用水。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律信息
cOmplete is a trademark of Roche
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Contrasting effects of individual versus combined estrogen and progestogen regimens as working memory load increases in middle-aged ovariectomized rats: one plus one does not equal two
Prakapenka AV, et al.
Neurobiology of Aging, 64, 1-14 (2018)
Tony E R Werner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(45), 27997-28004 (2020-10-24)
Amyloid formation involves the conversion of soluble protein species to an aggregated state. Amyloid fibrils of β-parvalbumin, a protein abundant in fish, act as an allergen but also inhibit the in vitro assembly of the Parkinson protein α-synuclein. However, the
Blood flow restricted training leads to myocellular macrophage infiltration and upregulation of heat shock proteins, but no apparent muscle damage
Nielsen JL, et al.
The Journal of Physiology, 595(14), 4857-4873 (2017)
Bryan Frey et al.
Journal of neurochemistry, 157(4), 872-888 (2020-08-11)
Bimolecular fluorescence complementation (BiFC) was introduced a decade ago as a method to monitor alpha-synuclein (α-syn) oligomerization in intact cells. Since then, several α-syn BiFC cellular assays and animal models have been developed based on the assumption that an increase
Pearl Lee et al.
Nature communications, 11(1), 498-498 (2020-01-26)
Tumour cells frequently utilize glutamine to meet bioenergetic and biosynthetic demands of rapid cell growth. However, glutamine dependence can be highly variable between in vitro and in vivo settings, based on surrounding microenvironments and complex adaptive responses to glutamine deprivation.