表单
tablet
用途
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
包装
vial of 25 tablets
制造商/商品名称
Roche
技术
inhibition assay: suitable
溶解性
aqueous buffer: soluble
储存温度
2-8°C
一般描述
由于优化了片剂的成分,它们对丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶具有出色的抑制作用,并且非常适合保护从动物组织、植物、酵母和细菌中分离的蛋白质。不含EDTA的cOmplete Mini片剂同时含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。金属蛋白酶和天冬氨酸蛋白酶不受抑制。
不含EDTA的cOmplete Mini片剂与cOmplete Mini片剂相同,唯一的区别是不包含EDTA或其他螯合剂(例如 EGTA)。
特异性
应用
- 用于从前列腺癌细胞系制备核裂解液,以免疫沉淀染色质和RNA的重悬缓冲液
- 用于从神经球提取蛋白,用于蛋白质印迹分析的重悬缓冲液
- 用于从大鼠左心室提取蛋白质的均质缓冲液,以及人胚胎肾293(HEK293)细胞的免疫沉淀缓冲液
不含EDTA的cOmplete片剂(微型)用于抑制少量(最多10 ml)的蛋白水解活性,其中EDTA可能干扰蛋白质稳定性(例如,含金属的蛋白质)或随后的检测。由于EDTA干扰IMAC(固定化金属亲和层析),因此不含EDTA的cOmplete(微型)优先用于多组氨酸标记的融合蛋白的分离过程。
如果需要抑制较大体积的(最多50 ml)蛋白水解活性,我们建议使用不含EDTA的cOmplete(微型)。
特点和优势
- 易于使用:只需将速溶片加入到您的缓冲液中即可。
- 安全性: 选择对您或您周围的人没有任何风险的无毒抑制剂。
- 完善的保护: 立即保护您的蛋白质免受广泛的蛋白酶的降解。
- 灵活性:保护几乎任何组织或细胞提取物中的蛋白质,包括动物、植物、酵母、细菌或真菌。
组分
质量
外形
制备说明
工作溶液:制备工作溶液
一片不含EDTA的cOmplete Mini片剂足以抑制10 ml提取溶液中的蛋白水解活性。当蛋白水解活性非常高时,应每7 ml提取缓冲液使用一片。片剂可以直接加到提取溶液中。也可制备储备溶液(7X浓度)。
储备溶液(7X浓度)
将一片不含EDTA的cOmplete片剂溶于1.5 ml蒸馏水或1.5 ml 100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)。
储存条件(工作溶液):储备溶液可以在2至8℃下储存1至2周,或在-15至-25℃下储存至少12周。
重悬
其他说明
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
实验方案
Dissolve one tablet in 10 ml aqueous buffer or water. If high proteolytic activity is present, dissolve one tablet in 7 ml buffer.
相关内容
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
从除垢剂溶解到机械破碎,细胞裂解和蛋白质提取方法涵盖了各种技术,可支持各类研究需求。
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.