Key Documents
SLMPL25SS
Millipore
Millex®-MP过滤装置(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
别名:
聚醚砜针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
材料
PVC housing
polyethersulfone membrane
品質等級
無菌
sterile; ethylene oxide treated
產品線
Millex®
特點
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
製造商/商標名
Millex®
參數
≥175 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
容積
100 mL
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
運輸包裝
ambient
一般說明
Millex®-MP 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的灭菌和/或澄清。
應用
  • 临床 获益:去除临床用溶液中 大于滤膜’额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物 和未溶解粉末。
  • 医院药房: 在加药配液时, 对小体积的蛋白药物、诊断成像剂、化疗药物、水溶液 或水进行无菌过滤和/或澄清。
  • 患者直接护理: 对硬膜外麻醉剂、其他液体麻醉剂以及 眼科、耳科和其他外科手术中使用的冲洗液 进行灭菌和/或去除微粒。
特點和優勢
  • 仅限一次性使用、无热原、无毒
  • 封装在聚氯乙烯 (PVC) 外壳中的聚醚砜 (PES) 薄膜过滤器
  • 外螺纹 Luer-Lok® 出口
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany