主要文件
SLGVS25US
Millipore
Dualex 超级传感器保护器(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, male Luer-Lok® outlet, medical device
别名:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
物料
PVC housing
PVDF membrane
质量水平
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
产品线
Millex
特点
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
制造商/商品名称
Millex
参数
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
直径
25 mm
过滤面积
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
基质
Durapel
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
运输
ambient
一般描述
Dualex-Ultra 传感器保护器(无菌)是一种医疗设备,可用作血液透析系统中压力监测器的管内保护装置。
应用
传感器保护可用作血液透析系统中压力监测器的管内保护装置。
特点和优势
  • 保护患者免于细菌和微粒交叉污染
  • 防止血液和透析液损坏灵敏的传感器监测设备
  • 配备 Luer-Lok® 接头,是高通量血液透析系统的理想选择。
  • 滤膜从顶部(内螺纹鲁尔接头)密封,用于血液透析应用
  • 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他说明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律信息
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany