主要文件
SLGVR13SL
Millipore
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, sterile, hydrophilic
别名:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
NACRES:
NB.24
物料
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
质量水平
描述
Female Luer-Lok/Male Luer slip
无菌性
ethylene oxide treated
sterile
产品线
Millex
保质期
3 yr
特点
hydrophilic
包装
pk of 100
参数
45 °C max. temp.
5.2 bar max. pressure at 75 psi
技术
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
直径
13 mm
过滤面积
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
体积
10 mL
颜色
natural
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
输入
tissue culture medium
aqueous solution(s)
配件
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
一般描述
Millex 无菌针式过滤器是对有机溶剂、水溶液或空气/气体进行灭菌的理想选择。许多样品制备方法都指定使用Millex过滤器,原因是它们无以伦比的质量及一致性。Millex过滤器不仅具有最小的滞留体积和较快的流速,而且还能耐受较高的工作温度,并与多种样品和溶剂化学相容,对可提取杂质的漏滤率很低。Millex过滤器是在自动控制的环境中按照最高质量标准生产的。无菌器械附有质量检验报告,所选器械标记用于医疗用途。
应用
直径 13 mm 的无菌针筒式过滤器,配 0.22 μm 孔径亲水性 PVDF 滤膜。每包100个。
组织培养基、蛋白质溶液或水溶液除菌超低蛋白结合率
特点和优势
特点 & 优点:
  • 根据膜类型、外壳和验证等级定制各种应用
  • 专用过滤器单元可保护血液透析传感器免受血液和水分的侵害,并用于真空管线保护
  • 低浸提物和低吸收膜可最小化样品损失
  • 更快的流速和更高的工作压力用于高性能需求
对水溶液、有机溶剂和气体进行灭菌,过滤高价值蛋白质或小分子成分
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:无菌过滤
  • 预期用途:少量水溶液的灭菌
  • 使用说明:请参阅《Millex 针式过滤器用户指南》中的使用说明部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany