主要文件
SLFGR04NL
Millipore
Millex疏水PTFE针式过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 4 mm, non-sterile
别名:
0.2 μm PTFE针式过滤器, Fluoropore® PTFE针式过滤器, Millex-FG 针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物料
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume< 10 μL
hydrophobic
制造商/商品名称
Millex
参数
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
技术
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
19.7 mm
直径
4 mm
过滤面积
0.1 cm2
体积
1 mL
基质
Fluoropore®
孔径
0.2 μm
输入
sample type organic solution(s)
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
运输
ambient
相关类别
一般描述
带有疏水性 Fluoropore(PTFE)膜的未灭菌 Millex 针头式过滤器概述:
•非常适合在有机溶剂中过滤样品,也可用在排气应用中防止大气水分的回流。
•广泛的化学相容性和对有机溶液优异的耐溶剂性
•提供0.20 µm、0.45 µm和5.0 µm的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
• 外壳由低萃取性、高密度聚乙烯(HDPE)或聚丙烯制成。
提供多种包装尺寸:
以NS(-------NS)结尾的SKU:50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 TL(------- TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
对有机溶液去除细小微粒和进行澄清,通风过滤,气体除菌
产品规格
仅供一般实验室使用
法律信息
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany