物料
PVDF membrane
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex™
特点
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex™
参数
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
48 mm
直径
13 mm
过滤面积
0.8 cm2
体积
10 mL
颜色
yellow
基质
Durapore®
孔径
0.45 μm
输入
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡点
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
配件
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
运输
ambient
相关类别
一般描述
•低蛋白结合,可最大程度减少与样品的相互作用并最大程度地提高回收率
•与水性和温和的有机溶液兼容
•提供0.22 μm和0.45 μm的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
•外壳材料是聚丙烯或高密度聚乙烯(HDPE),可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以NS(------- Ns)结尾的SKU:50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 TL(------- TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱之前的样品过滤;溶剂过滤;生物样品和蛋白质溶液过滤
包装
产品规格
外形
法律信息
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
其他客户在看
商品
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.