主要文件
SLGPR33RB
Millipore
Millex 聚醚砜针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
别名:
0.22 μm PES 针式过滤器, Millex-GP 针式过滤器, Millipore Express® PES 针式过滤器, 聚醚砜针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
质量水平
描述
Female Luer-Lok/Male Luer slip
无菌性
γ-irradiated
sterile
产品线
Millex
保质期
3 yr
特点
hydrophilic
包装
pk of 250
制造商/商品名称
Millipore
参数
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi (2.1 bar)
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
技术
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
高度
27 mm
直径
33 mm
体积
200 mL
颜色
green
基质
Express PLUS
孔径
0.22 μm
输入
tissue culture medium
aqueous solution(s)
泡点
≥59 psi, water
配件
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
一般描述
Millex 无菌针式过滤器是对有机溶剂、水溶液或空气/气体进行灭菌的理想选择。许多样品制备方法都指定使用Millex过滤器,原因是它们无以伦比的质量及一致性。Millex过滤器不仅具有最小的滞留体积和较快的流速,而且还能耐受较高的工作温度,并与多种样品和溶剂化学相容,对可提取杂质的漏滤率很低。
应用
组织培养基、蛋白质溶液或水溶液除菌低蛋白结合
特点和优势
  • 根据膜类型、外壳和确认率为各种应用量身定制
  • 低可提取物和低吸附膜,实现最少的样品损失
  • 更快的流速和更高的操作压力满足高性能需求
其他说明
在受限制的国家中,该项目直接替代了SLGP033RB。
法律信息
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany