product name
碘溶液, c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.05 M
技術
titration: suitable
pH值
3.5 (20 °C in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
一般說明
c(AgNO₂)= 0.05 mol/l(0.1 N)替曲普尔® 试剂Ph Eur
應用
- Topical Vancomycin vs. Povidone-Iodine Treatment in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Keratitis: Demonstrates iodine solution′s role in biotechnological antimicrobial treatments, comparing its efficacy against advanced antibiotic solutions in a controlled clinical setting (Alkan et al., 2024).
- Iodine-induced synthetic method and pharmacokinetic study: Details the use of iodine solutions in the synthesis and pharmacokinetics of crocetin, highlighting its potential in drug development and material science applications (Li et al., 2024).
特點和優勢
认可:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
形态 液体
摩尔浓度 0.04975 - 0.05025 mol/L
测量不确定度 ± 0.00015 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是用标定的硫代硫酸钠溶液(货号 1.09147)测定的。硫代硫酸钠溶液是ISO 17034认证参考物质重铬酸钾基准试剂(货号1.02404)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 136 重铬酸钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度是以扩展的测量不确定度而表达的,其覆盖因子k = 2且覆盖95%的置信度。
注意:滴度是校正体积溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的一种校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在立即打开新瓶后并按规则的时间间隔使用实验室专用设备以及在实验室特定条件下确定滴度。
摩尔浓度 0.04975 - 0.05025 mol/L
测量不确定度 ± 0.00015 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是用标定的硫代硫酸钠溶液(货号 1.09147)测定的。硫代硫酸钠溶液是ISO 17034认证参考物质重铬酸钾基准试剂(货号1.02404)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 136 重铬酸钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度是以扩展的测量不确定度而表达的,其覆盖因子k = 2且覆盖95%的置信度。
注意:滴度是校正体积溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的一种校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在立即打开新瓶后并按规则的时间间隔使用实验室专用设备以及在实验室特定条件下确定滴度。
法律資訊
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT RE 2 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Preparation of a standard solution for Sulfide
硫化物标准品溶液制备
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparation of a standard solution for Formaldehyde