Merck
滴定试剂
图上有白色的Titripac液体试剂瓶,还有包装盒。试剂瓶带黑色盖,瓶身贴有标签,具文字和品牌标识。包装盒主要为白色,点缀绿色,印有产品名称、使用说明和二维码等信息。瓶子和盒子后面都是朴素的浅色背景。盒子有一个外露的手柄方便手提。
滴定或滴定测量是一种定量分析技术,用于确定一种未知化合物的准确浓度或一种物质的纯度。成熟而精确的滴定分析需要精确标定和生产的当量溶液。我们的滴定液种类齐全,提供不同浓度和包装规格,可满足各种应用需求。特别是我们的Titripur®滴定液,作为即用型产品,为滴定工作树立了质量标杆,并在我们ISO/IEC 17025认证实验室进行了分析。 
查看特色产品:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Titripur® 滴定液
我们的 Titripur® 产品包括即用型滴定液,可以得到准确可靠的滴定结果。所有的Titripur®滴定液都可以溯源到美国国家标准与技术研究院(NIST)的并在我们ISO/IEC 17025认证实验室进行了分析。位于德国达姆施塔特的默克公司质量控制实验室是德国认可委员会(DAkkS)根据DIN EN ISO/IEC 17025认可的校准实验室(D-K-15185-01-00 )。我们的Titripur® 产品组合包括一系列按照欧洲和美国药典试剂章节生产和分析的溶液,可用于药物和原料分析。
滴定液用Titripac®包装
Titripac®是一种适用于即用型Titripur®滴定液的创新包装系统。全密封Titripac®包装可有效杜绝各种污染源,如:空气、二氧化碳或者微生物。一体式龙头使得滴定液可以取出并通过接头直接连接滴定器。它既环保,又减少了包装废物。纸盒可以和废纸一起回收,内包装可轻松地一起折叠并分别处理。
Titrisol® 滴定浓缩液
Titrisol® 浓缩液为不同溶液浓度的制备带来了灵活性,让用户可以将其稀释为需要的滴定剂浓度。
数字化滴定用SmartChemicals
Supelco® SmartTitrants 和 Supelco® SmartStandards 通过RFID芯片实现无缝即时的数据传输。这种智能滴定技术在Titripurr® 滴定液、 Certipur® 滴定标准溶液和Aquastar® 卡尔费休滴定剂和标准品标签上的芯片中储存了相关证书数据。轻轻一触SmartChemicals电子芯片即可传输产品名称、产品编号、批号、浓度、生产日期、有效期和首次开封日期。
相关产品资源
相关网络研讨会
数字示意图,打开的笔记本电脑,桌面黄色,上有简笔化人体图像,旁边是粉色长方形。
滴定过程的改进技巧和窍门
了解哪些因素会影响滴定过程,以及如何改进日常的滴定流程。还能了解我们最新创新的无缝数据传输技术。
数字示意图,打开的笔记本电脑,桌面黄色,上有简笔化人体图像,旁边是粉色长方形。
容量滴定:获得正确结果的分步指南
在此专业网络讲座中,我们探讨容量滴定的基础知识,并提供保证滴定结果一直精准可重复的技巧和建议。