agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
品質等級
形狀
solid
效力
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
titration: suitable
pH值
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
溶解度
212.5 g/L
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1100 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
應用
生化/生理作用
特點和優勢
- 以坚固玻璃瓶装固体形式提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
- 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
- 可溯源至NIST SRM的高纯物质
- 经DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室测定
- 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准欧洲药典试剂章节的标准
- 高品质材料,可提供精准的滴定测定
- 随附分析证书(CoA)
包裝
法律資訊
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.