主要文件
1.09910
Supelco
Iodine solution
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12141916
NACRES:
NA.21
产品名称
Iodine solution,
pH值(酸碱度)
6.7 (20 °C in H2O)
质量水平
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
储存温度
20-25°C
一般描述
for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
STOT RE 2 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2