主要文件
1.02401
Supelco
苯甲酸
volumetric standard, secondary reference material for alkalimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
别名:
苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O2
CAS号:
分子量:
122.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
EC索引号:
200-618-2
NACRES:
NA.24
Agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
质量水平
蒸汽压
0.001 hPa ( 20 °C)
表单
solid
自燃温度
570 °C
效能
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
沸点
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
转变温度
flash point 121 °C
溶解性
2.9 g/L
密度
1.321 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
苯甲酸是一种在严格条件下生产的体积标准品,并以尽可能高的精度进行鉴定。其质量分数通过电位滴定法测定,并经过DIN EN ISO/IEC 17025认可实验室验证。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的 证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
应用
根据美国药典和欧洲药典,它被用作碱性滴定中滴定度测定的认证参考物质(CRM)。质检
特点和优势
  • 以坚固玻璃瓶装固体形式提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
  • 符合ISO 17034要求的认证标准物质(CRM)
  • 可溯源至NIST SRM的高纯物质
  • 经DIN EN ISO/IEC 17025认证实验室中测量
  • 符合美国和欧洲药典试剂章节的标准欧洲药典试剂章节的标准
  • 高品质材料,可提供精准的滴定测定
  • 随附分析证书(CoA)
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
查看所有结果