文件
1.09147
Supelco
硫代硫酸钠溶液
c(Na₂S₂O3 5 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
别名:
除氯剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
硫代硫酸钠溶液, c(Na2S2O3 5 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
包裝
Titripac® of
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
pH值
9-10 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
應用
  • The para-chloroaniline prevention after the use of sodium thiosulfate as an intermediary irrigator between sodium hypochlorite and chlorhexidine.: This study evaluates the neutralization of sodium hypochlorite by sodium thiosulfate to prevent para-chloroaniline formation when combined with chlorhexidine. It provides insights into the optimal concentrations of sodium thiosulfate for safe and effective usage in analytical applications involving these chemicals (Endocrinology and Disorders, 2020).
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac®包装:所有产品包装编码(SKU-pack size number)以“000, 4003, 9010, 9013”结尾 - 更多详情参见www.sigmaaldrich.com/Titripac
聯結
替代品:SX0821;SX0821-3;SX0821-8
分析報告
形态 液体
物质的量浓度 0.0995 - 0.1005 mol/L
测量不确定度± 0.0003 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质重铬酸钾基准试剂(货号1.02404)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 136重铬酸钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
相关内容
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
滴定是一种使用已知浓度溶液测定未知浓度的分析方法。卡尔费休滴定是一种广泛用于测定原材料和成品中水含量的特异性滴定法。
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.