产品名称
高氯酸, in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO4) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
质量水平
产品线
Titripur®
表单
liquid
自燃温度
485 °C
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
0.1 (20 °C in H2O)
转变温度
flash point 40 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 市售牛奶中磷的测定:该应用利用了离子色谱法和高氯酸脱蛋白作用,提供了一种分析乳制品中磷含量的可靠方法,该方法对食品工业的质量控制至关重要(Yoshikawa et al., 2024)。
- 测定脂肪氧合酶活性的通用亚铁氧化-二甲酚橙法:这种高通量筛选技术利用了酶法测定中高氯酸的反应活性,改进了我们对于生物技术应用中十分关键的脂肪氧合酶活性的检测(Chrisnasari et al., 2024)。
- 具有微孔结构的纳米多孔金:高氯酸可用于电化学脱合金成分腐蚀过程,用于创建纳米多孔金结构,这种金结构对其在催化和传感器技术中的应用十分重要(Li et al., 2024)。
- 反相高效液相色谱法的稳定性指示:该方法使用高氯酸来分析药物化合物,为药物配方和安全检查带来了更高的稳定性和可靠性(Chintala, 2024)。
- 测定6-硫代鸟嘌呤用创新方法的开发:这种基于HPLC PDA的技术使用了高氯酸,可以让我们进行精确的医学诊断,帮助我们通过精确的药物监测来改进疾病管理(Noga et al., 2023)。
特点和优势
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包装
分析说明
物质的量浓度 0.0995 - 0.1005 mol/L
测量不确定度± 0.0003 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质邻苯二甲酸氢钾基准试剂(货号1.02400)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 84邻苯二甲酸氢钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
104.0 °F
闪点(°C)
40 °C
其他客户在看
相关内容
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
卡尔费休滴定可测定原料和产品中的水分含量,是一种广泛使用的分析方法。
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.