Wichtige Dokumente
SML0662
UNC1215
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
[2-Phenylamino-4-(4-pyrrolidin-1-yl-piperidine-1-carbonyl)-phenyl]-(4-pyrrolidin-1-yl-piperidin-1-yl)-methanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N1CCC(N2CCCC2)CC1)C3=CC(NC4=CC=CC=C4)=C(C(N5CCC(N6CCCC6)CC5)=O)C=C3
InChI
1S/C32H43N5O2/c38-31(36-20-12-27(13-21-36)34-16-4-5-17-34)25-10-11-29(30(24-25)33-26-8-2-1-3-9-26)32(39)37-22-14-28(15-23-37)35-18-6-7-19-35/h1-3,8-11,24,27-28,33H,4-7,12-23H2
InChIKey
PQOOIERVZAXHBP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable