Wichtige Dokumente
SML1209
OICR-9429
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Oxo-4-trifluoromethyl-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid [4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-3′-morpholin-4-ylmethyl-biphenyl-3-yl]-amide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CN(C(=O)NC1=O)CC#C
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
InChIKey
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
OICR-0547 is the negative control for the active probe, OICR-9429. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)