Merck
R2625
Sigma-Aldrich
Retinsäure
≥98% (HPLC), powder, RAR and RXR ligand
Synonym(e):
ATRA, Tretinoin, Vitamin-A-Säure, all-trans-Retinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.44
Beilstein:
2057223
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
Retinsäure, ≥98% (HPLC), powder
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
yellow
mp (Schmelzpunkt)
180-181 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
InChIKey
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Retinsäure (RA) ist ein Retinoid mit einer Vielzahl biologischer Effekte. Sie spielt sowohl in normalen als auch in transformierten Zellen eine Rolle bei der Regulierung der Zelldifferenzierung und -proliferation und beeinflusst daher möglicherweise Onkogene. All-trans-Retinsäure (ATRA) gilt als relevantester und funktionell aktivster Metabolit von Vitamin A. RA kann über einen Kernrezeptor als Signalmolekül dienen und so die regionale Differenzierung im zentralen Nervensystem regulieren. Darüber hinaus induziert RA in einer Konzentration von 1 nM (mit maximaler Differenzierung bei 1 µM) die morphologische und funktionelle terminale Differenzierung in einer humanen akuten Promyelozytenleukämie-Zelllinie, was auf eine potenzielle Beteiligung an der Differenzierung spezifischer hämatopoetischer Zellen hinweist. Außerdem kann RA die neuronale Differenzierung indirekt beeinflussen, indem sie die Expression der neuronalen Zelloberflächenrezeptoren für Peptidwachstumsfaktoren modifiziert.
Des Weiteren können RA und andere Retinoide in einer humanen Melanom-Zelllinie die Zellproliferation hemmen und die Tyrosinase-Aktivität stimulieren, während sie gleichzeitig die Adhäsion an das Zellsubstrat und die Motilität in Melanozyten hemmen. ATRA spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung des Gefäßsystems von Säugetieren. Konkret reguliert sie die Proliferation von Endothelzellen und das vaskuläre Remodeling während der gesamten Gewebeangiogenese.
Anwendung
  • Retinsäure wurde zur Differenzierung embryonaler Stammzellen in Motorneuronen verwendet.
  • Es wurde zur Differenzierung von Xenopus-Ektoderm zu Pankreas eingesetzt.
  • Es wurde außerdem zur Untersuchung der epigenetischen Regulation durch den RARα (Retinsäure-Rezeptor α) eingesetzt.
  • Es wurde zur Untersuchung der Retinsäure-Signalgebung des Übergangs von Prospermatogonien zu Spermatogonien verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
all−trans−Retinsäure (ATRA) ist ein Ligand sowohl für den Retinsäure-Rezeptor (RAR) als auch den Retinoid-X-Rezeptor (RXR). Gebundenes RAR und RXR fungieren als Transkriptionsfaktoren, die das Wachstum und die Differenzierung von normalen und malignen Zellen regulieren. Cytochrom P450 (CYP) katalysiert die 4-Hydroxylierung von ATRA. Retinsäure induziert die Differenzierung embryonaler Stammzellen in neuronale Zellen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite PKC im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Retinoic acid induces multiple hallmarks of the prospermatogonia-to-spermatogonia transition in the neonatal mouse.
Busada JT et al.
Biology of Reproduction, 90, 64-64 (2014)
Epigenetic regulation by RARa maintains ligand-independent transcriptional activity.
Laursen KB et al.
Nucleic Acids Research, 40, 102-102 (2012)
Chang Yang et al.
Metallomics : integrated biometal science, 11(8), 1419-1429 (2019-07-18)
Antimony (Sb) belongs to the same group as arsenic (As) in the periodic table, and both share similar characteristics. However, Sb2O3 (SbIII) has no methylation capacity, unlike arsenic trioxide (As2O3). In the present study, we determined the effect of SbIII
Lijun Ling et al.
AIDS (London, England), 33(4), F1-F12 (2019-03-05)
The combined combination antiretroviral therapy (cART) and anti-α4β7 RM-Act-1 antibody therapy allows macaques to durably control simian immunodeficiency virus (SIV) rebound after withdrawal of the interventions. Here, we aimed to investigate whether vedolizumab (VDZ), a clinical-grade humanized anti-α4β7 antibody, would
Retinoic acid regulates both expression of the nerve growth factor receptor and sensitivity to nerve growth factor.
Scheibe RJ and Wagner JA
The Journal of Biological Chemistry, 267, 17611-17616 (1992)