Wichtige Dokumente
SML1276
BAZ2-ICR
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-{4-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-[2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-ethyl]-1H-imidazol-5-yl}-benzonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(N=C1)C=C1CCN2C=NC(C3=CN(C)N=C3)=C2C4=CC=C(C#N)C=C4
InChI
1S/C20H19N7/c1-25-12-16(10-23-25)7-8-27-14-22-19(18-11-24-26(2)13-18)20(27)17-5-3-15(9-21)4-6-17/h3-6,10-14H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
RRZVGDGTWNQAPW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable