C-23025
Fibroblastenwachstumsmedium 3
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonym(e):
Primary Cell Culture Media
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 500 ml
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Fibroblastenwachstumsmedium 3 (gebrauchsfertig)
Anwendung
PromoCell Fibroblastenwachstumsmedium 3 wurde für die In-vitro-Kultivierung von humanen kardialen Fibroblasten (Human Cardiac Fibroblasts, HCF) aus dem Herz von Erwachsenen entwickelt. Das Medium ist für primäre menschliche Zellen optimiert, kann aber auch für kardiale Fibroblasten des Schweins genutzt werden.Empfohlen für:Humane kardiale Fibroblasten (HCF)
Komponenten
Teil eines Zellkultursystems, das in zahlreichen Formaten erhältlich ist:Wachstumsmedium (gebrauchsfertig): Enthält Basalmedium und SupplementMixWachstumsmediums-Kit: Enthält Basalmedium und SupplementPackSupplementMix: Enthält alle Medien-Supplemente, vorgemischt in einem FläschchenSupplementPack: Enthält alle Medien-Supplemente in einzelnen Fläschchen
Qualität
Alle Chargen PromoCell Fibroblastenwachstumsmedium 3 werden umfassenden Qualitätskontrolltests unter Verwendung von primären humanen kardialen Fibroblasten unterzogen. Jede Charge wird auf wachstumsfördernde Aktivität, Anhaftungsrate und die typische Morphologie der getesteten Fibroblasten untersucht. Genehmigte Inhouse-Medienchargen dienen als Referenz. Außerdem werden alle Medienchargen auf die Abwesenheit mikrobieller Verunreinigungen (Pilze, Bakterien, Mykoplasma) getestet.
Angaben zur Herstellung
Endgültige Supplement-Konzentrationen nach dem Hinzufügen zum Basalmedium:Fetales Kälberserum: 0,1 ml/mlBasischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor (rekombinant vom Menschen): 1 ng/ml Insulin: 5 µg/ml
Lagerung und Haltbarkeit
Das Basalmedium im Dunklen bei 4 bis 8 °C und den SupplementMix oder das SupplementPack unmittelbar nach dem Eingang bei -20 °C lagern. Das Basalmedium nicht einfrieren. Bei sachgemäßer Lagerung sind die Produkte bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum stabil. Nach Zugabe der Supplemente zum Basalmedium ist das Komplettmedium bei 4 bis 8 °C bis zu 6 Wochen haltbar. Das Komplettmedium nicht einfrieren. Für die Anwendung nur ein Aliquot des Komplettmediums vorwärmen und die verbleibende Menge weiterhin bei 4 bis 8 °C gekühlt lagern.Hinweis: Der SupplementMix und das SupplementPack werden aufgetaut geliefert und können ohne Aktivitätsverlust nach dem Eingang eingefroren werden.
Subkultur-Routine
Weitere Informationen finden Sie hier.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)