Wichtige Dokumente
SML1486
NI-57
≥98% (HPLC)
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(NC1=CC=C(N(C)C(C(C)=C2)=O)C2=C1)(C3=C(OC)C=C(C#N)C=C3)=O
InChI
1S/C19H17N3O4S/c1-12-8-14-10-15(5-6-16(14)22(2)19(12)23)21-27(24,25)18-7-4-13(11-20)9-17(18)26-3/h4-10,21H,1-3H3
InChIKey
UEMQPCYDWCSVCU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable