69028
4-Phenyl-α-cyan-zimtsäureamid
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
Synonym(e):
4-Phenyl-α-cyanocinnamic acid amide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
Kationenspuren
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)