Merck
78246
Supelco
Curcumin
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Synonym(e):
(E,E)-1,7-Bis-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadien-3,5-dion, Diferuloylmethan, Natural Yellow 3
About This Item
Lineare Formel:
[HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.38
Farbindexnummer:
75300
Beilstein:
2306965
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Dampfdichte
13 (vs air)
Assay
≥99.5% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
mp (Schmelzpunkt)
183-188 °C
Kationenspuren
Na: ≤50 mg/kg
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
InChIKey
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
Anwendung
  • Hybrid Ethylcellulose Polymeric Films: Ag(I)-Based Components and Curcumin as Reinforcing Ingredients for Enhanced Food Packaging Properties: This research discusses the development of hybrid ethylcellulose films integrating curcumin to improve food packaging, emphasizing the analytical chemistry aspects like ingredient compatibility and performance evaluation (Crispini A et al., 2024).
  • Intelligent double-layer film based on gellan gum/modified anthocyanin/curcumin/sodium alginate/zinc oxide for monitoring shrimp freshness: This article describes the creation of an intelligent film incorporating curcumin for real-time monitoring of shrimp freshness, showcasing a practical application of curcumin in food safety and shelf-life extension (Li C et al., 2024).
  • Cyclodextrin-grafted redox-responsive hydrogel mediated by disulfide bridges for regulated drug delivery: This study examines a curcumin-incorporated cyclodextrin hydrogel, highlighting the use of curcumin in developing advanced drug delivery systems with potential applications in targeted therapy (Xu X et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Eine natürliche Phenolverbindung. Wirksames Antitumor-Mittel mit entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Curcumin wurde, zusätzlich zu seiner chemotherapeutischen Wirkung, als potenzielles chemopräventives Mittel beschrieben. Leitet die Apoptose in Krebszellen ein und hemmt die Phorbolester-induzierte Proteinkinase C (PKC)-Aktivität. Hemmt Berichten zufolge die Produktion von inflammatorischen Zytokinen durch Monozyten des peripheren Blutes und alveoläre Makrophagen. Wirksamer Inhibitor der EGFR-Tyrosinkinase und IκB-Kinase. Hemmt die induzierbare Stickoxidsynthase (iNOS), Cycloxygenase und Lipoxygenase. Dringt leicht in das Zytoplasma von Zellen ein, sammelt sich in membranösen Strukturen wie Plasmamembran, endoplasmatisches Retikulum und Kernhülle an.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bharat B Aggarwal et al.
Molecular nutrition & food research, 57(9), 1529-1542 (2013-07-13)
Turmeric, a dried powder derived from the rhizome of Curcuma longa, has been used for centuries in certain parts of the world and has been linked to numerous biological activities including antioxidant, anti-inflammatory, anticancer, antigrowth, anti-arthritic, anti-atherosclerotic, antidepressant, anti-aging, antidiabetic
Shahar Lev-Ari et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 25(8), 843-850 (2014-05-20)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the leading cause of cancer-related mortality. Curcumin is involved in various biological pathways leading to inhibition of NSCLC growth. The purpose of this study was to evaluate the effect of curcumin on expression of
Vivian Soetikno et al.
Drug discovery today, 18(15-16), 756-763 (2013-05-09)
Diabetic nephropathy is characterized by a plethora of signaling abnormalities. Recent trials have suggested that intensive glucose-lowering treatment leads to hypoglycemic events, which can be dangerous. Curcumin is the active ingredient of turmeric, which has been widely used in many
Anggakusuma et al.
Gut, 63(7), 1137-1149 (2013-08-02)
Hepatitis C virus (HCV) infection causes severe liver disease and affects more than 160 million individuals worldwide. People undergoing liver organ transplantation face universal re-infection of the graft. Therefore, affordable antiviral strategies targeting the early stages of infection are urgently
Yoshikane Yamauchi et al.
Phytotherapy research : PTR, 28(5), 728-735 (2013-08-15)
Resistance to erlotinib in lung cancer cases includes T790M mutant epidermal growth factor receptor and c-Met gene amplification, but other unknown mechanisms account for about 30% of the resistance. Activation of the nuclear factor kappa B (NFkappaB)-related pathways in association