Merck
HomeProdukteAnalytische ChemieAnalytische ReagenzienReagenzien für Chromatographie & Spektroskopie
Reagenzien für Chromatographie & Spektroskopie
Ein durch Aufspaltung von weißem Licht durch ein Glasprisma erhaltenes Spektrum
Analytische Reagenzien sind chemische Verbindungen oder Gemische, die für qualitative und quantitative analytische Tests bestimmt sind. Sie müssen den strengsten internationalen Standards entsprechen und maximale Reinheit und minimale Verunreinigungen aufweisen. Wir bieten eine große Auswahl analytischer Reagenzien für verschiedene Technologien wie Nasschemie, Chromatographie, Spektroskopie, Elektrochemie, Titration und Wasserqualitätskontrolle an. Unsere Auswahl umfasst hochreine Säuren, Basen, Lösungsmittel und Spezialreagenzien wie Ionophore und Derivatisierungsreagenzien für ein breites Spektrum analytischer Anwendungen. Die Reinheitsgrade unserer Reagenzien reichen von ACS-Reagenzqualität bis hin zu hoher Reinheit für die Ultraspurenanalyse.   
Zugehörige Produktinformationen
Reagenzien für die Ionenpaarchromatographie
Unsere Auswahl an Ionenpaar-Reagenzien umfasst spezifische Verbindungen für die Bestimmung von kationischen und anionischen Analyten.
  • Quartäre Ammoniumsalze mit Alkylsubstituenten unterschiedlicher Kettenlänge für die Analyse von Säuren oder Anionen.
  • Starke Säuren wie geradkettige Alkylsulfonsäuren für die Analyse von Basen oder Kationen
Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrolltests einschließlich UV-Absorptionstests, Filtertests, Redoxtests und HPLC-Gradiententests unterzogen, um Qualität und Leistung in Ihrer Anwendung sicherzustellen.
Derivatisierungsreagenzien
Die Derivatisierung wird in der chemischen Analyse verwendet, um einen Analyten in ein Produkt umzuwandeln, durch das die Trennung verbessert und die Empfindlichkeit der Methode erhöht wird. Diese Technik ermöglicht die Analyse von Verbindungen, die sonst nicht flüchtig oder stabil genug für die Analyse mittels GC, GC-MS, HPLC oder LC-MS sind.
Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Derivatisierungsreagenzien für verschiedenste Chromatographieanwendungen an, einschließlich Reagenzien für Silylierung, Acylierung, Alkylierung und Veresterung sowie Hilfsmittel, geeignet für GC-, HPLC- und DC-Applikationen.
Reagenzien für die Elektrochemie
Unsere Produktlinie Selectophore™ kann zur Vorbereitung von Sensormembranen für ionenselektive und optische Geräte verwendet werden.
Darüber hinaus bieten wir Hilfsmittel, Additive, Puffer, Chromoionophore, Elektrolyte, Ionen-Standardlösungen, Lösungen zur Einstellung der Ionenstärke (ISA), Ionophor-Cocktails, Weichmacher, Polymere, gebrauchsfertige Membranen, Silanisierungsmittel und Lösungsmittel für die ionenselektive Elektrodenpräparation an.
Reagenzien für die Spektroskopie
Analytische Spektren werden durch die Reinheit der bei der Probenvorbereitung verwendeten Lösungsmittel und Reagenzien beeinflusst. Unsere hochreinen Reagenzien sind so konzipiert, dass sie zuverlässige und genaue Ergebnisse liefern und dadurch wiederholte Analysen überflüssig machen.
  • Optische und chemische Reinheit mit Chargenkonstanz
  • Hergestellt unter Einsatz hochwertiger Rohstoffe und unter Anwendung strenger Aufreinigungsverfahren
  • Keine Spuren von UV-, IR- oder fluoreszenzaktiven Komponenten
Unser breites Portfolio an Spektroskopieprodukten umfasst Reagenzien für Analysen mit verschiedenen Techniken wie Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie, Kernspinresonanzspektroskopie, Infrarot (IR)-Spektroskopie und UV/VIS-Spektroskopie.